Avantor® ACE® HPLC- en UHPLC-kolommen
Avantor® is de fabrikant van een reeks ultra-inerte Avantor® ACE® UHPLC-/HPLC-kolommen. Avantor® ACE®-fasen maken gebruik van de nieuwste ontwikkelingen voor stationaire LC-fasen, zodat chromatografisten meer keuzes hebben voor alternatieve selectiviteit zonder in te leveren op stabiliteit of robuustheid.
Avantor® ACE®-LC-fasen zijn speciaal ontwikkeld om chromatografische problemen op te lossen en omvatten de unieke C18-AR-, C18-PFP-, C18-Amide-, CN-ES-, SuperC18- en SuperPhenylHexyl-fasen, evenals allerlei andere fasen van 100 Å en 300 Å. Ontdek hoe Avantor® ACE®-selectiviteiten u kunnen helpen bij uw chromatografische uitdagingen. Avantor® ACE® - uitstekende LC-kolommen.
NEW! Avantor® ACE® Excel Glycan Column
NEW! Avantor® ACE® Excel Oligo Column
Avantor® ACE Stationary Phase Portfolio
• 17 different stationary phase selectivities based on fully porous inert silica
• Additional 2 stationary phases based on solid core particle technology with extended pH range
• 7 particle sizes with lengths between 30mm – 300mm
• Choice of column id’s between 0.075mm – 30mm
Avantor® ACE®-methodeontwikkelingskits
Avantor® ACE®-methodeontwikkelingskits zijn ontworpen om selectiviteit te maximaliseren en bieden een krachtige en betrouwbare aanpak voor UHPLC-/HPLC-methodeontwikkeling. Avantor® ACE®-fasen zijn gebaseerd op ultra-interte silica met zeer hoge efficiëntie en maken gebruik van de nieuwste ontwikkelingen voor stationaire LC-fasen, zodat chromatografisten meer keuzes hebben voor alternatieve selectiviteit zonder in te leveren op stabiliteit of robuustheid.
Avantor® ACE® HILIC
ACE®-HILIC-kolommen zijn speciaal ontworpen voor HILIC toepassingen en zijn met name nuttig voor scheiding bij polaire analyses. Deze kolommen zijn verkrijgbaar voor drie gepatenteerde HILIC fasen (HILIC-A, HILIC-B en HILIC-N) en zijn ontwikkeld om chromatografisten de mogelijkheid te bieden reproduceerbare en succesvolle HILIC-scheidingen te bereiken met behulp van een systematische benadering voor methodeontwikkeling.
Avantor® ACE® Method Development Kits with Chromsword® Method Development Software
Solve HPLC method development challenges systematically and efficiently – using Avantor® ACE columns and ChromSword 2 method development software. The Avantor® ACE ChromSword Method Development Kit includes 6 alternative selectivity Avantor® ACE phases, a copy of ChromSword 2 offline with a 6-month activation licence and a wealth of technical information and support – the perfect combination to introduce an improved method development protocol for your laboratory.
Avantor® ACE® Equivalence™ C18
Avantor® ACE® Equivalence™ C18-kolommen zijn speciaal ontwikkeld als een zeer kwalitatieve, voordelige vervanging voor vele HPLC-kolommerken.
Uitstekende efficiëntie en reproduceerbaarheid.
Beschikbaar in deeltjesgroottes van 3 of 5 µm
Avantor® ACE® Knowledge Zone
Wij zijn chromatografisten die oplossingen ontwikkelingen die voldoen aan de eisen van onze medechromatografisten in farmaceutische en biotechnologische bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, overheidsinstellingen en bedrijfstakken die zich bezighouden met milieu- en procescontroles.
We hebben een ongeëvenaarde reputatie opgebouwd met onze uitstekende kwaliteit en scherp geprijsde producten. Deze reputatie wordt ondersteund door onze deskundige ondersteuning en aftersales-service.
Wij delen graag onze kennis in de Avantor® ACE® Knowledge Zone.
Download de volledige toepassingshandleiding van Avantor® ACE® | Neem contact op met de technische ondersteuning |