Proteomicaworkflows
Innovatieve, betrouwbare en eenvoudig te gebruiken producten die u helpen voldoen aan de hoge eisen van uw proteomicaworkflow.
Productselectie
Acclaim 300
Achieve high-resolution peptide mapping and protein separations. The 3µm ultrapure silica particles reduce the limits for diffusion of the analytes into the stationary phase for fast, high-resolution separations.
Smart Digest
Smart Digest is a highly stable immobilized trypsin reactor; when combined with state of the art heating technology, it produces fast, reproducible digestions ready for analysis by LC/MS.
Nano-, capillaire en micro-LC-kolommen
Een uitgebreid assortiment innovatieve kolommen, ontworpen voor de combinatie van hoge prestaties met gebruiksgemak, voor het leveren van hoge prestaties bij scheiding in proteomicaonderzoek.