COD officiële methode
Het monster wordt eerst gemineraliseerd in handmatige of automatische destructie-eenheden met geschikte reagentia. Na afkoeling worden de afgebroken monsters geanalyseerd door middel van titratie.
- COD destructie-eenheden
- Titratieapparaten
- Reagentia voor COD
Reagentia voor COD
BDH Prolabo reagentia voor chemisch zuurstofverbruik volgens NF T 90-101(ISO 6060 :1989) NORM...