Maybridge screeningstoffen en -bibliotheken
Het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen bestaat uit verschillende stappen:
- Targetvalidatie
- Assay-ontwikkeling
- High-Throughput Screening (HTS)
- Hit to lead (H2L)
- Lead optimalisatie
- preklinische ontwikkeling
- klinische ontwikkeling
Tijdens high-throughput screening worden potentieel bio-actieve verbindingen getest om te zien of ze interageren met een relevant doelwit.
De volgende stap, "hit to lead" (H2L), ook wel "lead generation" genoemd, begint met de bevestiging en evaluatie van de eerste screeningstreffers. Vervolgens worden analogen gesynthetiseerd (hit expansion).
Maybridge portfolio
De Maybridge portfolio bestaat uit hoogwaardige treffer-achtige, lead-achtige en geneesmiddel-achtige verbindingen die in screeningsprogramma's waardevolle gegevens kunnen genereren. Ze zijn speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van het ontwikkelingsproces van farmaceutische geneesmiddelen. De Maybridge portfolio omvat:
- High-Throughput Screening voor Geneesmiddelen Ontwikkeling. Dit is een screeningsserie die bestaat uit een zeer diverse reeks van meer dan 53.000 treffer-achtige en lead-achtige moleculen. De serie omvat individueel ontwikkelde verbindingen, geproduceerd met behulp van innovatieve synthetische technieken.
- Maybridge ""Hit-to-Lead"" bouwstenen, speciaal ontwikkeld voor de medicinale chemie, die SAR-ontwikkeling en ""hit-to-lead"" optimalisering mogelijk maken.
- Maybridge Fragmentbibliotheken. Fragmentscreening wordt steeds meer aanvaard als een doeltreffende methode om het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen te versnellen. De Maybridge fragmentenverzameling helpt bij het versnellen van op structuur gebaseerde lead-identificatie en omvat 30.000 chemische fragmenten.
Voorraad formaten
Geselecteerde verbindingen zijn verkrijgbaar in twee voor-gegoten-plaat formaten en in flacons met ""stock"" beschikbaar voor opvolging indien nodig.
- 96-wells platen met 1 μmol droge laag
- 384-wells microtiterplaten met 0,25 μmol droge laag.
96-wells platen kunnen worden geleverd met een massa ≥2 µmol of ≥0,5 mg in de vorm van poeder, droge laag of bevroren DMSO-oplossing. 96- of 384-wells platen kunnen worden geleverd met een massa van 0,1 µmol of 0,01 mg in de vorm van droge lagen of bevroren DMSO-oplossingen. De verbindingen kunnen ook worden besteld in flacons met een massa van 2 µmol of 0,5 mg als poeder of DMSO-oplossing.
Wij kunnen ook de meeste grote merken platen en flacons leveren en op verzoek gebruiken wij ook graag de door de klant geleverde merken.