OmniTop Sample Tubes®
Een innovatieve oplossing van onze VWR-afdeling Bioprocessing
Bij elk biofarmaceutisch productieproces zijn frequente steekproeven nodig om de integriteit en conformiteit van het product te controleren. Hiervoor moet een betrouwbaar monster worden afgenomen dat representatief is voor het product dat wordt gefabriceerd. Op welke manier kunt u dit snel, kostenbesparend en zonder risico op verontreiniging uitvoeren?
  • OmniTop Sample Tubes® zijn handige hulpmiddelen voor het overbrengen van kleine volumes en monsters in een gesloten systeem
  • Voor gebruik met tafelmodel-, proefinstallatie- en productiebioreactoren
  • Van tevoren gesteriliseerd, voor eenmalig gebruik
  • Verkrijgbaar in afzonderlijke of meerstuksverpakking
  • Bekijk onderstaande video voor een korte demonstratie
  Omschrijving Materiaal Verpakking Artikelnummer Prijs Hoeveelheid
  OmniTop-reageerbuisjes 15 ml
  OmniTop-samenstelling, C-Flex, gamma Polypropyleen 10 734-2985E  
  OmniTop-samenstelling, C-Flex, siliconen stijgbuis, gamma Polypropyleen 10 734-2986E  
  OmniTop-samenstelling, C-Flex, afdichting, gamma Polypropyleen 10 734-2987E  
  OmniTop-samenstelling, C-Flex, siliconen stijgbuis, verzegeling en strip, gamma Polypropyleen 10 734-2988E  
  OmniTop-samenstelling, C-Flex, gamma Polystyreen 10 734-2989E  
  OmniTop-samenstelling, C-Flex, siliconen stijgbuis, gamma Polystyreen 10 734-2990E  
  OmniTop-samenstelling, C-Flex, afdichting, gamma Polystyreen 10 734-2991E  
  OmniTop-samenstelling, C-Flex, siliconen stijgbuis, verzegeling en strip, gamma Polystyreen 10 734-2992E  
  OmniTop-monsterbuisjes 50 ml
  OmniTop-samenstelling, C-Flex, gamma Polypropyleen 10 734-2993E  
  OmniTop-samenstelling, C-Flex, afdichting, gamma Polypropyleen 10 734-2994E  
  OmniTop-samenstelling, C-Flex, siliconen stijgbuis, gamma Polypropyleen 10 734-2995E