Apparatuur - Sentino® microbiologisch systeem
Roestvrijstalen verdeelstuk 316L, autoclaveerbaar
Uniek microbiologisch verdeelstuk met modulair ontwerp om testen te optimaliseren zonder hygiëne op te offeren.
 Pall microbiologisch verdeelstuk
 Combineert meerdere verdeelstukken
Toebehoren
Onderdeelnr. 4892
Standaardadapter
Ideaal voor Sentino® magnetische filtreertrechters
Onderdeelnr. 4959
Langwerpige standaardadapter
Ideaal voor magnetische filtreertrechters
Onderdeelnr. 4890
MicroFunnel-adapter
Ideaal voor MicroFunnel™-, MicroFunnel ST-, MicroFunnel Plus- en Microchek ®-apparaten
Onderdeelnr. 4891
Sentino-trechteradapter. Ideaal voor Sentino-filtreertrechters
Sentino® microbiologische pomp
Peristaltische pomp met compact ontwerp, heel eenvoudig in gebruik.
 Pall Sentino®-pomp
Sentino®-membraandispenser
Een eenvoudig ontwerp en betrouwbare dosering zijn de belangrijkste kenmerken van deze membraandispenser.
 Pall Sentino®-dispenser