Geaccrediteerde balanskalibratie
VWR kan bogen op een jarenlange ervaring op het gebied van onderhoud en kalibratie van balansen. Wij kunnen voor u geaccrediteerde kalibraties uitvoeren op alle merken en typen balansen van 1 mg tot 100 kg! (o.a. VWR Collection, Sartorius, Mettler, Ohaus, Kern, Acculab)
Een geaccrediteerde balanskalibratie is essentieel voor de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van uw analyseresultaten.
Door gebruik te maken van de faciliteiten die VWR u biedt, bent u verzekerd van:
- Herleidbaarheid van de metingen en kalibraties naar (inter-)nationale standaarden
- Gevalideerde testmethoden gecontroleerd door de RvA t.b.v. een optimale kwaliteitsborging
- Gebruik van de juiste instrumenten en meetapparatuur
- Technisch bekwaam en gekwalificeerd personeel
- Nauwkeurige en integere registratie van uw data
Geen verborgen kosten:
Al onze prijzen zijn inclusief justeren en certificaat met RvA-kenmerk, zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.
Een kalibratie bij VWR Technical Service houdt in:
- Controle van de werkomgeving
- Controle van de waterpas
- Controle van de lineariteit op 7 meetpunten
- Controle van de excentrische belasting
- Controle van de herhaalbaarheid
- Toetsing aan specificaties en indien noodzakelijk justering en herhaling van de kalibratie
- Bewaking onderhouds- en kalibratietermijn
- Aanbrengen van kalibratiesticker, indien gewenst
Optioneel
- Minimale gewichtsbepaling
- NEN 3140 test (elektrische veiligheid)