Maak kennis met testo 440, een multifunctioneel meetinstrument voor luchtsnelheid en binnenluchtkwaliteit
Voldoe aan de hoogste normen voor meting van luchtsnelheid en binnenluchtkwaliteit
°C - - °F - CO2 - CO - %rF - %rH - fpm - m/s - hPa - lux
Stelt u zich voor dat u een eenmalige investering doet in een meetinstrument voor luchtsnelheid en binnenluchtkwaliteit en het vervolgens eenvoudig en intuïtief uit kan breiden om de producten af te stemmen op uw belangrijkste toepassingen.
Een betrouwbaar luchtsnelheid- en IAQ-meetinstrument dat u helpt te voldoen aan uw hoogste normen met betrekking tot kwaliteitsborging en veiligheidsvoorschriften.
  • Slechts één instrument voor alle belangrijke vereiste metingen van luchtsnelheid en binnenluchtkwaliteit
  • Intuïtief draadloos sondeontwerp met snel en eenvoudig verwisselen van meerdere digitale sondekoppen
  • Hoogste productbeschikbaarheid: digitale sondes kunnen zonder het instrument worden gekalibreerd
  • Nauwkeurige meting van luchtinstroom in laboratoriumafzuigkasten conform DIN EN 14175-3/-4
  • Zeer nauwkeurige metingen speciaal voor toepassingen in cleanrooms
Meer informatie
testo 440
Laboratoriumkit
testo 440 luchtsnelheid en IAQ meetinstrument met intern geheugen en data-exportfunctie. Wordt geleverd met een bekabelde PT100 gecoate sonde voor agressieve media, en een basisbehuizing voor testo 440 en een sonde.
CO2-kit met BT
Testo 440 luchtsnelheid- en IAQ-meetinstrument / - CO2-sonde met Bluetooth, incl. temperatuur- en vochtigheidssensor / Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde
Vochtigheidskit met BT
Testo 440 luchtsnelheid- en IAQ-meetinstrument/vochtigheid- en temperatuursonde met Bluetooth / Basiskoffer voor testo 440 en één sonde
Lux-kit
Testo 440 luchtsnelheid- en IAQ-meetinstrument / Lux-sonde / Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde
Hittedraadkit
Testo 440 luchtsnelheid- en IAQ-meetinstrument met intern geheugen en gegevensexportfunctie / Hittedraadsonde, incl. temperatuur- en vochtigheidssensor, vaste kabel (1,8m) met telescoop (0,85m) / Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde
16mm-vleugelradkit
Testo 440 luchtsnelheid- en IAQ-meetinstrument met intern geheugen en gegevensexportfunctie / vleugelradsonde, vaste kabel (1,8m) met telescoop (0,85m) / Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde
100mm-vleugelradkit met BT
Testo 440 luchtsnelheid- en IAQ-meetinstrument met intern geheugen en gegevensexportfunctie / 100 mm vleugelradsonde met Bluetooth, incl. temperatuursensor / Basiskoffer voor testo 440 en 1 sonde
Productselectie