Wilt u opnieuw inloggen?
Waterige oplossingen voor biofarmaceutische productie
Bestel uw gebruiksklare waterige oplossingen!
Waterige oplossingen voor biofarmaceutische productie
Deze gebruiksklare waterige oplossingen voor biofarmaceutische productie worden gemaakt in een cleanroom met grondstoffen van farmaceutische kwaliteit (Ph. Eur.) en gezuiverd water (Ph. Eur., USP).
  • Oplossingen worden in een gecontroleerde omgeving voorbereid
  • Uitgebreid analysecertificaat
  • Typische specificaties voor producten voor biofarmaceutische toepassingen
  • Lage bioburden
VWR is een wereldwijde aanbieder van chemische oplossingen die betrouwbare en transparante oplossingen voor leveringsketens biedt. Ook beheren wij het groeiende aantal complexe situaties waar uw bedrijf mee te maken krijgt met behulp van onze wereldwijde kracht.
Description Pack size Cat. No. Promo Price Quantity
Sodium hydroxide 0,1 mol*l 2.5l VWRC85519.320E
Sodium hydroxide 0,1 mol*l 25l VWRC85519.460E
Sodium hydroxide 0,5 mol*l 2.5l VWRC85520.320E
Sodium hydroxide 0,5 mol*l 25l VWRC85520.460E
Sodium hydroxide 2 mol*l 2.5l VWRC85521.320E
Sodium hydroxide 2 mol*l 25l VWRC85521.460E
Sodium hydroxide 6 mol*l 2.5l VWRC85522.320E
Sodium hydroxide 6 mol*l 25l VWRC85522.460E
Sodium hydroxide 25% 2.5l VWRC85523.320E
Sodium hydroxide 25% 25l VWRC85523.460E
Sodium hydroxide 50% 2.5l VWRC85524.320E
Sodium hydroxide 50% 25l VWRC85524.460E
Hydrochloric acid 1 mol 2.5l 85447.320E
Hydrochloric acid 1 mol 25l 85447.460E
Hydrochloric acid 2 mol 2.5l 85399.320E
Hydrochloric acid 2 mol 25l 85399.460E
Hydrochloric acid 5 mol 2.5l 85400.320E
Hydrochloric acid 5 mol 25l 85400.460E
Hydrochloric acid 6 mol 2.5l 85401.320E
Hydrochloric acid 6 mol 25l 85401.460E
Hydrochloric acid 10% Ph. Eur 10l 5594.9010E
Hydrochloric acid 10% Ph. Eur 210 kg 5594.9200E