Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Laboratoriumflessen, brede hals, met GL 80 schroefdraad
Leverancier: VWR Collection
Borosilicaatglas, helder of bruin, met schroefdoppen en uitgietringen
De grote opening is zelfs geschikt voor trechters voor grote volumes en geeft eenvoudig toegang tot schepjes of spatels. Amberkleur om lichtgevoelige materialen te beschermen.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, bestand tegen hoge temperaturen
  • Extra brede opening maakt eenvoudig reinigen mogelijk
  • Minimale thermische uitzetting zorgt voor een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
login om uw prijzen en beschikbaarheid te zien
  Ingelogd blijven
Order
Expand All / Collapse All
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Clear glass
Inhoud VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
500 ml 1 215-3743
1000 ml 1 215-3744
2000 ml 1 215-3745 Unavailable
5000 ml 1 215-3746
Amber glass
Inhoud VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
500 ml 1 215-3747
1000 ml 1 215-3748
2000 ml 1 215-3749
5000 ml 1 215-3773
unavailable Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter 'X' if unknown for VWR Chemicals. Enter a space if unknown for Merck Chemicals
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Of
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Catalogus nummer Availability Unit Uw prijs Price Per Hoeveelheid