Uw sessie verloopt in 15 minuten (at 01:02 AM).
Wilt u deze sessie behouden?
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
MERC1.01905
Kiezelgel
S: 22
  Formula: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kookpunt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1710 °C
CAS nummer: 63231-67-4
Log In to see your contract pricing and availablity
Order
Expand All / Collapse All
VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
1 kg 1.01905.1000
Expand All / Collapse All
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Voeg toe aan boodschappenlijst
Bestaande lijst Nieuwe lijst
Selecteer lijst naam: Geef lijst naam in: 
VWR logo