Wilt u opnieuw inloggen?
Dunnelaagchromatografie (TLC)
Dunnelaagchromatografie (TLC)
Dunnelaagchromatografie (TLC) en hoogwaardige vloeistofchromatografie (HPTLC) worden vaak als planaire chromatografie aangeduid. Het gaat hier om een modern-klassieke scheidingstechniek die wereldwijd gevestigd is en zich onderscheidt door flexibiliteit, betrouwbaarheid en rendabiliteit.
 Dunnelaagchromatografie biedt het volgende:
  • Enorme flexibiliteit
  • Goedkope scheidingsmethode zonder noodzaak voor geavanceerde apparatuur (alleen voor TLC)
  • Er kunnen meerdere monsters (maximaal 72) tegelijk worden verwerkt onder identieke omstandigheden
  • Onovertroffen helderheid en simultane visuele evaluatie van alle monsters en monstercomponenten 
  • Vereenvoudigde monstervoorbereiding vanwege eenmalig gebruik van de stationaire fase