Wilt u opnieuw inloggen?
Kjeldahl
Kjeldahl
De Kjeldahl-methode kan worden onderverdeeld in drie hoofdstappen: destructie, distillatie en titratie.
1. Destructie: wordt bereikt door een homogeen monster te koken in geconcentreerd zwavelzuur in aanwezigheid van een katalysator. Het eindresultaat is een ammoniumsulfaatoplossing.
2. Distillatie: overmaat aan basen wordt aan het afbraakproduct toegevoegd om het ammoniumzout om te zetten in ammoniak, welk wordt overgedistilleerd.
3. Titratie: het stikstofgehalte in een monster kan worden berekend uit de kwantitatieve hoeveelheid ammoniak in het distillaat. De ammoniak wordt opgevangen in een exact gemeten extra hoeveelheid standaardzuuroplossing (terugtitratie) of een boorzuuroplossing (directe titratie).