Wilt u opnieuw inloggen?
Autoclaven en accessoires voor het lab
Autoclaven en accessoires voor het lab
Autoclaven worden gebruikt om apparatuur en voorraden te steriliseren door deze bloot te stellen aan verzadigde stoom onder hoge druk.
Typische spullen die worden geautoclaveerd, zijn laboratoriumglaswerk, apparatuur, instrumenten en natuurlijk voedingsbodems. Toenemende gebruiksvormen van de autoclaaf zijn de voorbehandeling vóór afvoer en de sterilisatie van afvalmateriaal, zoals pathogeen afval, vóór de uiteindelijke afvoer.
Autoclaven zijn verkrijgbaar als tafelmodel en in grote laboratoriumversies. Sommige worden vanaf de voorzijde geladen; andere vanaf de bovenzijde. Ze zijn in verschillende formaten beschikbaar van alle grote merken en van ons VWR Collection-assortiment.
Als u uw autoclaafcyclus wilt valideren, kunt u gebruikmaken van de vele dataloggers en andere essentiële accessoires die VWR aanbiedt, zoals korven, bakken en folie.