Wilt u opnieuw inloggen?
Vochtanalyse
Vochtanalyse
VWR biedt een volledig assortiment van vochtbepalingsbalansen met infraroodverwarming door halogeen lamp of metalen weerstand, keramisch of met kwartsspiraal, voor routine- en precisiemetingen....
  • Infraroodverwarming: geen glas (MB23), halogeen lamp voor snel resultaat (MB25), verwarmingselementen met glazen of aluminiumpanelen (MA35)
  • Vochtbepalingsbalansen met hoge precisie: halogeen lamp (MB35, MB45, MA100), keramische of kwartsspiraal (MA100 en MA150)
  • Ook leverbaar: een reeks gecontroleerde uitvoeringen (OCE) voor gebruik bij wettelijke metrologie