Wilt u opnieuw inloggen?
Jaarlijkse controle veiligheidskasten
Jaarlijkse controle veiligheidskasten
Een periodieke veiligheidstechnische controle waarborgt een duurzaam en veilig gebruik van uw veiligheidskasten voor jarenlang onbezorgd gebruik. VWR Technical Service kan dit voor u verzorgen, uitgevoerd door een gekwalificeerde engineer.
Wij kunnen voor u de periodieke veiligheidstechnische controle op meerdere merken en typen uitvoeren waaronder o.a. Asecos, Dupa, Vinitex, etc.
De jaarlijkse veiligheidstechnische controle bevat de volgende onderdelen:
Optische controle:
  • Controle algemene toestand veiligheidskast
  • Controle op beschadigingen – binnen en buiten
  • Controleren van smeltveiligheid (thermostaat, smeltlood, etc.)
  • Controleren op corrosie en beschadigingen van de legborden en dragers
  • Controleren op corrosie en beschadigingen van de opvangbak
  • Controleren op aanwezigheid van juiste markeringen en merken
  • Controleren op aanwezigheid van de brandkleppen in af- en toevoerkanaal
Functionele controle:
  • Controleren automatisch sluiten van de deur(en)
  • Controle van de deursluitsnelheid en volgorde
  • Controleren van deurvastzet inrichting (indien aanwezig)
  • Meten afzuigcapaciteit in afzuigkanaal (indien aanwezig)
  • Oliën van alle bewegende onderdelen
  • Uitwerken van een controlerapport en veiligheidskast voorzien van een controle sticker
Het uitvoeren van eventueel noodzakelijke reparaties buiten de veiligheidstechnische controle kan VWR uiteraard ook voor u verzorgen.