Wilt u opnieuw inloggen?
Reinigingssystemen voor cleanrooms
Het reinigingsproces wordt voor een groot gedeelte bepaald door vier factoren van de 'Sinner'scher Kreis'. Reinigingshulpmiddelen en hulpmaterialen worden geselecteerd met deze factoren in gedachte. Daarnaast bepaalt de aard van het te reinigen oppervlak welke reinigingsmethoden er worden gebruikt.
Reinigingssystemen voor cleanrooms
Afbeelding van "Sinner'scher Kreis":
Chemisch
Eerst wordt het reinigingsproces geïnitieerd door de actieve bestanddelen in het reinigingsmiddel. Actieve bestanddelen zorgen ervoor dat de bindkrachten worden geneutraliseerd, zodat de losse verontreinigingen evenals de bindende verontreinigingen kunnen worden verwijderd. Het watergehalte dient hier als draagsubstantie voor het transporteren van de verontreinigingen.
Tijd
Deze factor staat voor de periode tussen het moment waarop het reinigingsmiddel of het reinigingsbad wordt toegepast en het moment waarop het bad met vuil wordt weggenomen. In cleanrooms kan deze factor zo goed als worden genegeerd, omdat er aan de ene kant een veel kleinere opeenhoping van vuil is te verwachten dan bij industriële vloeren, en aan de andere kant wordt, afhankelijk van de oppervlakomstandigheden, vaak de methode voor nat afnemen gebruikt om te reinigen.
Temperatuur
Bepaalde soorten verontreinigingen kunnen efficiënter worden losgeweekt met warm water dan met koud water.
Mechanisch
Door de toepassing van optimale mechanische actie is het mogelijk de opstarttijd in te korten, waardoor het reinigingsproces wordt versneld. Deze factor kan op grond van de "lage" verontreiniging worden genegeerd. Alleen een eraan gekoppelde, handmatig uitgevoerde mechanische actie als onderdeel van het schoonveegproces wordt toegepast om mogelijke deeltjesvorming en turbulentie zo klein mogelijk te houden.