Wilt u opnieuw inloggen?
Cleanroom-meubilair
Ruimte is het kostbaarste goed in cleanrooms waar elke vierkante meter duur is. Er bestaan om die reden dan ook geen standaardoplossingen of -maten.
Het roestvrijstalen cleanroom-meubilair, dat elektriciteit geleidt, bestaat uit verticale steunen met massieve voorzijden en een geperforeerde horizontale opbouw ter vermindering van de verticale laminaire stroming. Het is mogelijk het meubilair te verplaatsen en te reinigen. De gaten bovenin hebben een doorsnee van 8 - 10 mm en zijn aan beide zijden afgeschuind.
basan-service
We helpen u met het plannen van uw kleedruimte en met de (re)constructie van de luchtsluizen voor het personeel.