Wilt u opnieuw inloggen?
Handschoenen en vingerlingen voor cleanrooms
test test
In cleanrooms worden handschoenen en vingerlingen gebruikt om gevoelige producten en personeel te beschermen tegen besmetting.
Handschoenen en vingerlingen voor cleanrooms Wij bieden een grote verscheidenheid aan handschoenen voor cleanrooms en gecontroleerde omgevingen, afgestemd op de technische en functionele behoeften voor medische hulpmiddelen, persoonlijke bescherming of cleanroom. Prestatievereisten zoals grip, comfort en lengte variëren en beïnvloeden het assortiment handschoenen voor de diverse toepassingen.
De voor ISO-klasse 4 en 5 geschikte steriele en niet-steriele handschoenen speciaal voor cleanroomomgevingen in de biowetenschappen bieden uitzonderlijk veel comfort, sterkte en tastgevoeligheid.
We raden sterk aan om de handschoenen in de praktijk te testen voordat u een specifiek model kiest.
Onze aanbeveling:
Handschoenen van textiel als binnenhandschoenen om zweten te verminderen tijdens het dragen van steriele cleanroomhandschoenen van latex en nitril.
Boordbanden
Boordbanden voor een effectieve afdichting tussen handschoen en cleanroomkleding.
Handschoenschema's van basan
Wij ondersteunen u bij het kiezen van de geschikte handschoenen voor uw toepassing.