Wilt u opnieuw inloggen?
Cleanroom-ionisatie
Ionisatie neutraliseert elektrostatische lading die ontstaat door de wrijving tussen of de scheiding van twee materialen. Tijdens het proces vindt er een uitwisseling van elektronen plaats, wat inhoudt dat er in een van de materialen overheersend overtollige elektronen aanwezig zijn (negatieve lading) en in het andere een tekort aan elektronen (positieve lading).
Cleanroom-ionisatie
Voor mensen is een elektrostatische lading evenals een ontlading in het algemeen onschadelijk. Maar tijdens de productie van micro-elektronica en chips, kunnen een elektrostatische lading evenals een ontlading de productkwaliteit beïnvloeden.
Voornamelijk in de micro-elektronica kan een elektrostatische ontlading (ESD) tot een defecte halfgeleider of printplaat leiden, wat ernstige gevolgen heeft voor de functionaliteit van bijvoorbeeld computers, telefoons of medische apparaten. Bovendien kan dit leiden tot storingen in het productieproces omdat verontreinigde deeltjes door elektrische geladen oppervlakken (ESA) worden aangetrokken.
Naast andere beschermende maatregelen zoals geleidende oppervlakken, apparaten en kleding, vormt ionisatie de oplossing voor dit soort problemen. Afhankelijk van het gebied of product dat moet worden geïoniseerd zijn er diverse apparaten beschikbaar:
Overhead-ionisatieapparaten
Voor de neutralisatie van statische lading van een volledig werkblad. Met blowers van een of twee ventilatoren met toerentalregeling en geïntegreerde verwarmingselementen voor meer bedieningsgemak. De gebruikte componenten en materialen zijn siliconenvrij en geschikt voor cleanrooms.
Tafelblad-ionisatieapparaten
Draagbaar genoeg voor toepassingen op externe locaties vanwege het compacte ontwerp. Ionisatieblower om elektrostatische ladingen te voorkomen. Met zelfregulerende controlecircuittechnologie. Modulair bekabelingssysteem voor het leveren van stroom aan tot wel 3 eenheden vanaf één standaard voedingssysteem.
Ionisatieluchtkanonnen
Neutralisatie van statische lading voor reinigingsprocessen en effectieve eliminatie van deeltjesverontreiniging vanwege een sterke uitblaaskracht. Ionisatieluchtkanonnen zijn licht van gewicht en hebben een ergonomisch ontwerp met een flexibele luchtslang voor meer bedieningsgemak.
Kontaktieren Sie uns Contact met ons opnemen