Wilt u opnieuw inloggen?
Matten en vloerbedekking voor cleanrooms
Matten en speciale vloerbedekking die deeltjes aantrekken en vasthouden om verontreinigingen in cleanrooms te voorkomen
Matten en vloerbedekking voor cleanrooms Deeltjes vertonen de elementaire tendens om zich aan vlakke oppervlakken te hechten, wat wordt veroorzaakt door de variërende adhesiefactoren op verschillende plaatsen in cleanrooms en wat nog eens sterk wordt beïnvloed door luchtstroomeigenschappen. De vloerbedekking is de laatste plek waar deeltjes terechtkomen of als vastgehechte verontreiniging achterblijven.
Zelfklevende matten, permanente matten en speciale vloerbedekking zijn onmisbaar bij het onder controle houden van vervuiling door deeltjes vóór de cleanroom. Voor een optimale effectieve verontreinigingspreventie in cleanrooms en gecontroleerde omgevingen, wordt de combinatie van permanente matten, speciale vloerbedekking en zelfklevende matten ten zeerste aanbevolen.