Wilt u opnieuw inloggen?
Kantoorbenodigdheden voor cleanrooms
Dankzij een volledig assortiment papier, notitieblokken en ander schrijfmateriaal voor gebruik in cleanrooms, zijn er geen beperkingen meer verbonden aan het vastleggen en bewaren van gegevens en andere informatie in cleanroomomgevingen.
Kantoorbenodigdheden voor cleanrooms
Notitieblokken voor cleanrooms en blokjes met zelfklevende memoblaadjes zijn gemaakt van cleanroompapier. Aan twee kanten beschrijfbaar. We raden u aan onze duurzame en bestendige klemborden te gebruiken zodat u snel aantekeningen kunt maken in uw cleanrooms en gecontroleerde productieomgevingen.
Speciale cleanroompennen met een antisliphandgreep waardoor schrijven nog gemakkelijker wordt, zelfs als u cleanroomhandschoenen draagt. De cleanroompennen bevatten permanente inkt (in diverse kleuren verkrijgbaar) die ook op koude en natte oppervlakken houdt (bijvoorbeeld plastic tasjes, laboratoriummateriaal voor eenmalig gebruik) en daarnaast is de inkt sneldrogend en veegvast maar verwijderbaar.