Wilt u opnieuw inloggen?
Reinigingsdoekjes en wattenstaafjes voor cleanrooms
Reinigingsdoekjes en wattenstaafjes voor cleanrooms
Reinigingsdoekjes voor cleanrooms behoren tot de belangrijkste verbruiksartikelen in cleanrooms en gecontroleerde omgevingen. Ze vormen een integraal onderdeel van een complex reinigingsproces voor de verwijdering van verontreinigingen die doorgaans niet zichtbaar zijn met het blote oog en helpen bij het onderhouden van een goede basishygiëne en het creëren van een schone visuele indruk.
Voor een efficiënte reiniging moeten reinigingsdoekjes voor cleanrooms in staat zijn een groot aantal verschillende oppervlakteverontreinigingen in een zo kort mogelijke tijd te verwijderen zonder zelf vuil in de vorm van deeltjes, vezels, ionen of microbiologische verontreinigingen te verspreiden.
Omdat cleanroom-vereisten grote variaties vertonen, moeten de reinigingsdoekjes worden gekozen die het beste passen bij de toepassing. De diverse materialen en structuren van de doekjes hebben grote invloed op hun technische en functionele werking.
Gecertificeerde kwaliteit
Reinigingsdoekjes van onze partner ITW worden ondersteund door de meest geavanceerde normen voor kwaliteitscontrole in de sector.
ITW Texwipe is de enige fabrikant van reinigingsdoekjes voor gebruik in ISO-klasse 5 of schonere omgevingen die ISO-gecertificeerd is.
Doekschema's van basan
Wij ondersteunen u bij het kiezen van de geschikte reinigingsdoekjes voor uw toepassing.