Wilt u opnieuw inloggen?
Microbiologische en hygiënetests
Microbiologische en hygiënetests
Alle microbiologische mediaproducten van VWR worden geproduceerd met grondstoffen van hoge kwaliteit. Deze grondstoffen worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles in een productieomgeving zoals wordt voorgeschreven door de GMP-richtlijnen. De producten voldoen aan internationale standaarden, zoals ISO-normen en farmacopees, en zijn verkrijgbaar in standaard en diervrije formules. Ga naar onze microsite over microbiologie voor een volledig overzicht van ons gehele aanbod microbiologieproducten.
Gebruiksklare media
VWR biedt gebruiksklare media voor microbiologie op platen en in flessen en buisjes voor toepassingen zoals het tellen van totaalaantallen en het identificeren van specifieke micro-organismen. Deze media zijn zeer eenvoudig in gebruik en worden geleverd in verschillende verpakkingen, zodat ze geschikt zijn voor uw gebruik.
Gedehydrateerde media
De gedehydrateerde voedingsbodems voor microbiologie van VWR worden voorgemengd en lossen snel op. Zo kunt u eenvoudig bepalen wanneer micro-organismen moeten worden gekweekt en geïsoleerd. De voedingsbodems zijn geproduceerd onder de strengste cGMP-normen en zijn beschikbaar in verpakkingen van 500 g en 5 kg.
Media-additieven en -supplementen
Met microbiologieadditieven en -supplementen wordt de groei van basismedia gestimuleerd door eigenschappen toe te voegen die niet aanwezig zijn in de basismedia. Gebruikers kunnen met behulp van deze additieven en supplementen de media aanpassen om micro-organismen te optimaliseren.
Hygiënecontrole van oppervlakken
Contactplaten en flexibele dipslides vormen een snelle en eenvoudige methode om de hygiëne van oppervlakken te controleren door te bepalen of er sprake is van microbiologische verontreiniging.
Basismateriaal
Dankzij het basismateriaal voor microbiologie kunnen onderzoekers gespecialiseerde mengsels maken om te kunnen voldoen aan de kweekvereisten van veeleisende en niet-veeleisende organismen. Ons basismateriaal zorgt voor de voedingsrijke omgeving die in-vitrocellen nodig hebben om micro-organismen te kunnen kweken.
For a full view of VWR's Microbiology product portfolio please click the link below.
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN