Wilt u opnieuw inloggen?
Bio Chrom
Bio Chrom
VWR biedt een reeks producten voor eiwitzuivering die gebaseerd zijn op diverse bewezen technologieën zoals IEX, ultrafiltratie, dialyse en affiniteitszuivering.
Affiniteitstechnologie kan worden gebruikt voor het isoleren van specifieke moleculen uit een mengsel (bijv. His·Bind® zuivering), het vangen van een gewenst molecuul voor interactiestudies (bijvoorbeeld immobilisatie van GST·Bind™-hars) of het verwijderen van een component van een reactie (bijvoorbeeld verwijderen van een protease met de Cleavage Capture-kits). Bij recombinanteiwitten maakt de toevoeging van fusielabels met behulp van geschikte expressievectoren affiniteitszuivering mogelijk volgens een aantal strategieën.
Onze selectie IMAC (Immobilised Metal Affinity Chromatography) matrices voor zuivering van His·Tag® fusie-eiwitten is de grootst leverbare. Deze omvat His·Bind hars op agarosebasis, voorgepakte, niet-weglekkende Ni-NTA His·Bind hars, magnetische His·Mag™ agarosebolletjes, op cellulose gebaseerde, voorgepakte, snelle His·Bind kolommen en patronen, en methacrylaat His·Bind Fractogel® hars, die hogere drukken en capaciteiten mogelijk maakt. Andere, op agarose gebaseerde affiniteitsharsen maken snelle zuivering van GST·Tag™, S·Tag™ en T7·Tag® fusie-eiwitten mogelijk.
EIWITZUIVERING OPENEN OP MICROSITE VOOR BIOWETENSCHAPPEN