Wilt u opnieuw inloggen?
Gaschromatografie
Gaschromatografie
Gaschromatografie maakt gebruik van een scheiding tussen een gasfase en een gefunctionaliseerde, geïmmobiliseerde vloeibare fase om een scheiding te bewerkstelligen. Door de lengte van de capillaire kolommen kan een hoge resolutie worden bereikt.
Gaschromatografie, capillaire gaschromatografie of gewoon GC wordt veelvuldig gebruikt in de olie-industrie, voedseltesten voor analyse van pesticiden, farmaceutische industrie voor testen van pesticidenresiduen en voor vele andere toepassingen. Gaschromatografie wordt voornamelijk gebruikt voor de analyse van vluchtige en halfvluchtige analyten.
Productpagina's