Wilt u opnieuw inloggen?
Zuivering
Zuivering
Hoe zuivert u uw monster met behulp van vloeistofchromatografie? Afhankelijk van de aard van uw monster en de vereiste zuiverheid zijn er verschillende opties mogelijk, variërend van standaard flashchromatografie tot massagerichte, preparatieve HPLC. Als u kritische monsters moet zuiveren, kunnen wij u helpen een oplossing te vinden.
Preparatieve HPLC, of prep LC, wordt vaak gebruikt als een laatste stap om een grondstof na synthese of extractie uit een natuurlijk product te zuiveren. Het kiezen van de juiste prep LC-kolom hangt vaak af van het vorige werk of een eerder ontwikkelde analytische methode. U bent wellicht op zoek naar chromatografiebenodigdheden met standaard glazen kolom, geautomatiseerde flashchromatografie of hoogwaardige preparatieve HPLC. 
Productpagina's