Wilt u opnieuw inloggen?
Turbiditeit
Turbiditeit
Een eenvoudige en onmiskenbare indicator voor veranderingen in waterkwaliteit
Turbiditeitsmetingen vormen een zeer belangrijke test voor waterkwaliteit: drinkwater, bewaking van afvalwater, industrieel water en meer…
Betrouwbare turbiditeitsbewaking is een essentieel onderdeel van de productie van drinkwater. Volksgezondheids- en veiligheidsorganisaties over de hele wereld erkennen het belang van het meten van deze parameter.
Een plotselinge verandering in turbiditeit kan wijzen op een extra vervuilingsbron (biologisch, organisch of anorganisch) of een probleem in het waterbehandelingsproces.
Hebt u vragen over het onderwerp turbiditeit of bent u een beginner en wilt u meer informatie? Klik hieronder om het boekje 'Theory of turbidity' (Turbiditeitstheorie) te downloaden.
In praktische toepassingen kunnen belangrijke problemen interferentie en fouten veroorzaken, waardoor de nauwkeurigheid van instrumenten wordt verminderd. Het is belangrijk om de kalibratie te controleren om te zorgen dat het instrument goed functioneert en de resultaten zo nauwkeurig mogelijk zijn. Klik hieronder om het boekje 'Technical information on standards' (Technische informatie over normen) te downloaden.
- Productgegevens
Hach-tafelturbidimeter, TL23-serie
Betrouwbare metingen voor turbiditeit met een hoog bereik
Een turbidimeter die het testen in de meest veeleisende afvalwater- en industriële toepassingen vereenvoudigt
  • Eenvoudig te gebruiken, intuïtief kleurenaanraakscherm
  • Eenvoudig gegevensbeheer en exporteermogelijkheden
  • Zeer nauwkeurig
Geleverd met monstercellen, standaarden en accessoires
- Productgegevens
De nieuwe draagbare VWR TIR200
Voor snel, nauwkeurig en eenvoudig testen op locatie
Van drinkwater tot afvalwater, voor gebruik bij zowel gekleurde als kleurloze vloeistoffen.
Voldoet aan EN ISO 7027.
- Productgegevens
WTW-, IDS-turbiditeitssensoren - klaar voor digitaal en draadloos gebruik
VisoTurb® 900-P: digitale IDS-turbiditeitsmetingen met een praktische turbiditeitssensor
  • Handige turbiditeitssensor om turbiditeit in oppervlaktewateren te meten en verwerken
  • Eenvoudige 2- of 3-puntskalibratie
  • Geschikt voor WTW MultiLine® IDS-multiparametermetingen op locatie
Volledig assortiment turbiditeitsmeters
Volledig assortiment turbiditeitsstandaarden