Wilt u opnieuw inloggen?
Analyse en detectie van sporenmetalen
Analyse en detectie van sporenmetalen
Bij de analyse van metalen wordt het elementair bewijs nu verzameld van de minuscuulste sporen in de bereiken ppm, ppb en ppt met verfijnde instrumenten zoals AAS, ICP-OES of, recentelijker, ICP-MS. 
Meer dan alleen maar kijken — de moderne laboratoriumonderzoeker kan zelden een monster direct analyseren zonder een geschikte voorbehandeling. Het monster moet eerst vakkundig worden opgelost, afgebroken of gesmolten. Alle gebruikte hulpreagentia moeten deze taken uitvoeren, maar in de uiteindelijke analyse onzichtbaar zijn.
VWR Chemicals en J.T.Baker®-standaarden en -reagentia zijn speciaal geproduceerd om die blanco achtergrond te bieden, zodat u zelfs de meest lastige gevallen kunt oplossen. 
  • Chemicaliën voor monstervoorbereiding voor sporenanalyse
  • Standaarden voor kalibratie 
  • Apparatuur voor sporenanalyse 
  • Gerelateerde documenten voor de bepaling van sporenmetalen 
Een VWR-bedrijf sinds 2015. Deze processen worden gebruikt voor onze NORMATOM®, NORMATOM® Ultrapure en NORMAPUR®-zuurbereiken
Chemicaliën voor monstervoorbereiding
NORMATOM® en NORMATOM® ultrazuivere zuren
Een compleet assortiment hoogwaardige zuren NORMATOM® en NORMATOM® Ultrapure met maximaal toegestane niveaus aan verontreinigende stoffen in ppb en ppt, essentieel bij analysetoepassingen voor ultrasporen.
Vind uw zuren met hoge zuiverheid
ARISTAR®-zuren voor sporenanalyse
Deze zeer zuivere zuren zijn essentieel bij de monstervoorbereiding voor de analyse van sporenmetalen met maximaal toegestane verontreinigingen in ppm en ppb
Vind uw zuren met hoge zuiverheid
Fluxen voor XRF
Gebruikt voor de analyse van stenen, metalen, keramiek en cement. Afbraak door fluxing is een veelgebruikte monstervoorbereidingsstap voor XRF.
Vind uw fluxen voor XRF
Kwikbepaling
Kwik is een van de meest toxische en giftige zware metalen in het milieu. De bepaling door AAS wordt vaak gebruikt in verschillende sectoren zoals de voedings- en milieu-industrie en de farmaceutische industrie.
Vind uw product
Analar® NORMAPUR®-zuren
VWR chemische zuren voor allerlei anorganische en analytische toepassingen.
Vind uw zuren
Analar® NORMAPUR®-alkaliën
VWR chemische alkaliën voor allerlei anorganische en analytische toepassingen. 
Vind uw alkaliën
Analar® NORMAPUR®-zouten
VWR chemische zouten voor allerlei anorganische en analytische toepassingen. 
Vind uw zouten
Standaarden voor kalibratie
AAS-standaarden 1000 mg/l
Een compleet assortiment met 66 AAS-standaarden bij 1000 mg/l, leverbaar in verpakkingen van 100 en 500 ml, traceerbaar naar NIST en geleverd met analysecertificaat (CoA)
Vind uw AAS-standaarden
ICP- en ICP-MS-standaarden
Een compleet assortiment standaarden bij 10, 1000 en 10.000 mg/l, leverbaar in verpakkingen van 100 en 500 ml, traceerbaar naar NIST en geleverd met analysecertificaat
Vind uw ICP-single-elementstandaarden
ICP- en ICP-MS-standaarden met meerdere elementen
Een compleet assortiment oplossingen met meerdere elementen voor gebruik als interne standaard of voor een perfecte apparatuurkalibratie, traceerbaar naar NIST en geleverd met analysecertificaat.
Vind uw product
Aangepaste standaardoplossingen met meerdere elementen
VWR biedt in samenwerking met CPAchem een aangepaste service aan, waarmee u uw eigen componenten kunt definiëren en de standaard aan uw specifieke toepassing kunt aanpassen. 
Stel uw vraag
Standaarden voor ionenuitwisselingschromatografie
Groot assortiment bestaande uit 54 elementen bij 1000 mg/l, te gebruiken met voedsel en drank, op milieutechnisch, farmaceutisch en biowetenschappelijk gebied en nog veel meer.
Vind uw IC-standaarden
Apparatuur voor sporenanalyse
Waterzuivering
VWR®-waterzuiveringssystemen zorgen voor een zuivere watertoevoer...
Vind uw product
Homogenisator/mixers
Mixers, homogenisatoren en molens voor monstervoorbereiding...
Vind uw product
Roerders
Magnetische roerders, roerders met verwarmingsplaat en hooggeplaatste roerders, plus roerstaven en toebehoren...
Vind uw product
Weegschalen
Micro-, analytische, precisie- en vochtbepalingsbalansen...
Vind uw product
Flesdispensers
Nauwkeurige dosering, van reagensflessen tot flesdopburetten voor titratie...
Vind uw producten