Wilt u opnieuw inloggen?
Merck Millipore voor de farmaceutische industrie
LiChrosolv®- en EMSURE®-solventen, zuren, zouten, Chromolith®-chromatografiekolommen en MAS-100 NT®-luchtmonsternamesystemen voor toepassingen in de farmaceutische industrie.
Merck Millipore voor de farmaceutische industrie
Gebruikt u graag chemicaliën van Merck, maar weet u niet zeker welk product u moet kiezen voor uw specifieke farmaceutische toepassing? Geen probleem.
Merck heeft deze campagne ontwikkeld voor de farmaceutische industrie om u een overzicht te geven van de mogelijkheden. 
Of het nu gaat om ons befaamde acetonitril 1.00030.2500 of de Merck Millipore Milli-Q-systemen voor het perfecte laboratoriumwater: maak kennis met legio solventen, zuren, basen, ICP-standaarden, watersystemenen meer. 
Alles wat u nodig hebt voor chromatografie, luchtmonstername, milieuanalyse, kwaliteitscontrole, monsterpreparatie, waterbepaling, elementenanalyse enzovoort.
R&D
Chromolith® WP300-kolommen voor biologische toepassingen
De nieuwe Chromolith® WP300- kolommen zijn speciaal ontworpen voor biologische toepassingen. De monolitische silicakolommen met brede poriën (WP) van 300 Å bestaan uit een enkele staaf met een ononderbroken bed van zeer zuivere, poreuze silica die vervolgens is gebonden aan C18,C8 en C4. Dit zijn de voordelen van voorbereidingskolommen op het vlak van eiwitten:
  • Hoge biomoleculewinning en speciale selectiviteiten voor biomoleculen
  • Scheiding op hoge snelheid is mogelijk
  • Aanzienlijk langere levensduur van de kolom
  • Hoge bestendigheid tegen geblokkeerde kolommen
  • Kostenbesparing vanwege de grotere doorvoer van monsters en grotere duurzaamheid van de kolommen
Chromolith® WP300-producten bekijken
Chromolith® HR-kolommen met hoge resolutie
Chromolith®- kolommen zijn uniek in de chromatografie-industrie. Ze bestaan uit een enkele staaf van ultrazuivere monolitische silica. Dit geeft een unieke bimodale poriestructuur waarmee de chromatografische prestaties aanzienlijk toenemen wat betreft de scheidingsefficiëntie en de tegendruk van de kolom.
Chromolith® HR-producten bekijken
LiChrosolv®-solventen
LiChrosolv®-solventen zijn ideaal zijn voor reproduceerbare scheidingen.
Voordelen van LiChrosolv®-solventen:
  • Documentatie wijst uit dat ze geschikt zijn voor uv-, fluorescentie- en massadetectie en voor gebruik bij UHPLC
  • Geoptimaliseerde maximale baselinescheiding
  • Hoge resolutie en gevoeligheid
  • Interferentievrije basislijn voor betere reproduceerbaarheid
  • Kijk bijvoorbeeld eens wat acetonitril hypergrade (MERC1.00029.2500) voor specificaties en analysecertificaat heeft
LiChrosolv®-solventen bekijken
Solventen in gaschromatografie en LC-MS
Voor een accurate analyse van residuen van solventen in geneeskundige substanties bij headspace-gaschromatografie en methoden op basis van organische sporenanalyse en LC-MSzijn zeer zuivere solventen nodig met extreem lage concentraties van de gedefinieerde residuen van solventen.
Merck heeft hiervoor speciale productlijnen ontwikkeld. Klik op de productlijnen om het volledige productaanbod te bekijken.
HPLC/UHPLC LC-MS LiChrosolv® Hypergrade
Overig LiChrosolv® gradiënt en LiChrosolv® isocratisch
GC GC-MS SupraSolv® GC-MS/UniSolv®
Overig SupraSolv®/UniSolv®
Kwaliteitscontrole
Bovenzijde
MAS-100 NT®-luchtmonsternamesystemen
Het MAS-100 Het NT®- luchtmonsternamesysteem voor microbiële analyse is een draagbaar instrument dat is bestemd voor kritieke omgevingen. Deze toestellen zijn compact en geavanceerd en leveren de beste microbiële bewaking van lucht. De voordelen zijn:
  • Zeer eenvoudig in het gebruik
  • Hardware en software zijn ontwikkeld conform GAMP 4
  • Er wordt een flowsensor gebruikt voor het meten en instellen van een debiet van 100 SLPM ± 2,5%
  • Gevalideerd overeenkomstig EN ISO 14698 deel 1 bijlage B
  • Voldoet volledig aan de vereisten van d50 bij gebruik van een monsternamekop van 300 x 0,6 mm
Luchtmonsternamesystemen van Merck bekijkenDemonstratie van MAS 100 aanvragen
Envirocheck® gebruiksklare platen
De Envirocheck® gebruiksklare platen zijn drievoudig verpakt, gammabestraald en kunnen worden bewaard op kamertemperatuur. Ze zijn verkrijgbaar met diameters van 55 en 90 mm en vormen een ideale combinatie met de MAS-100 NT®-luchtmonsternamesystemen.
De voordelen:
  • Kan worden bewaard bij +15 à +25 °C
  • Gammabestraald, drievoudig verpakt
  • Waterstofperoxide - ondoordringbare binnenzak
  • 4 neutralisators
  • Lange houdbaarheid – tot maximaal 9 maanden
Envirocheck®-producten bekijken
Zuren, zouten en solventen van EMSURE®
Zuren, zouten en solventen van EMSURE® bieden u:
  • Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, telkens opnieuw
  • Gebruiksgemak en veiligheid
  • Naleving van de regelgeving (ISO 6353, ACS, Reag. Ph. Eur.)
Sommige zijn getest op wel 70 parameters met de strenge kwaliteitscontroles in Merck's laboratorium in Darmstadt, Duitsland.
Kijk bijvoorbeeld eens naar de productspecificaties van azijnzuur, Reag. Ph. Eur. analytisch reagens
1.00063.1000.
De specificaties omvatten ruim 50 parameters, dus veel meer dan is
vereist voor Ph. Eur.
EMSURE®-producten bekijken
Betrouwbare waterbepaling met Aquastar™
Aquastar™ Karl Fischer-reagentia en -standaarden voor betrouwbare resultaten in uw waterbepaling. Karl Fischer-titratie is een van de nauwkeurigste en snelste methoden om het watergehalte te bepalen in een bereik van 10 ppm tot 100%.
De Aquastar™-productstandaarden zijn geschikt voor titerbepalingen en instrumentcontroles en voldoen aan de vereisten van de DIN EN ISO/IEC 17025-accreditatie.
Neem contact op met de lokale VWR-specialist om een toepassingsnotitie of demonstratiepakket voor methodeontwikkeling te ontvangen.
AquastarTM-producten bekijken
Certipur® ICP-standaarden met meerdere elementen
Alles De Certipur® ICP-standaarden van Merck voldoen aan ISO 17025 en ISO-richtlijn 34. Deze standaarden met meerdere elementen zijn traceerbaar tot primaire standaarden en worden geleverd met een uitgebreid analysecertificaat.
Certipur® ICP-producten bekijken
Milieuonderzoek
Bovenzijde
Spectroquant®-spectrofotometers bekijken
Productie
Bovenzijde
Hoogwaardig TSB
Tryptoon-soja-bouillon (TSB) van Merck is getest op steriliteit en de afwezigheid van mycoplasma. Het wordt drievoudig verpakt geleverd in een effectieve, gegranuleerde vorm en is klaar voor gebruik in een cleanroom.
Bekijk hieronder het TSB-aanbod:
Tryptoon-soja-bouillon, niet-dierlijk, bestraald, driedubbel verpakt, 5 kg
Tryptoon-soja-bouillon, bestraald, driedubbel verpakt, 5 kg
MSYNTH®plus voor organische synthese
MSYNTH®plus-producten zijn bestemd voor organische synthese in gecontroleerde omgevingen. Ze worden gebruikt om de kwalificatie van grondstoffen zo eenvoudig mogelijk te maken. Het assortiment is gekwalificeerd voor gebruik bij GMP- synthese en is geoptimaliseerd voor onderzoek, procesontwikkeling en productie. De portfolio omvat bouwstenen, reagentia, solventen, proceschemicaliën en additieven.
MSYNTH®plus-producten bekijken
Algemeen
Bovenzijde
Zuren in Safebreak-flessen
Safebreak- flessen van Merck zijn vervaardigd van glas met een polyetheencoating. Mocht het glas breken, dan worden de splinters opgevangen door het omhulsel van polyetheen.
Zuren in Safebreak®-flessen bekijken
Extran®
Extran®-reinigingsmiddelen zijn bestemd voor gebruik in laboratoria en productiefaciliteiten. Deze reinigingsmiddelen zorgen voor residuvrije engrondige reiniging. Alle actieve ingrediënten zijn biologisch afbreekbaar.
Extran®-producten bekijken
Chemizorb®
Chemizorb®- absorbeermiddelen bestaan uit chemisch inerte poreuze mineralen of synthetische copolymeren en kunnen 100 tot 400% van hun eigen gewicht aan vloeistoffen opnemen. Met Chemizorb® verwijdert u gemorste vloeistoffen snel en veilig.
Chemizorb®-producten bekijken
Milli-Q® IQ7000-zuiveringssysteem
Milli-Q® IQ 7000 is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat experimenten kunnen worden uitgevoerd zonder sporen van ionen. Het is een ideaal systeem voor ultrazuiver water, vooral in combinatie met de nieuwe Q-POD®-dispenser voor ultrazuiver water.
  • Compact en ergonomisch
  • Eenvoudige, gebruiksvriendelijke dispenser
  • Milieuvriendelijke uv-lamp (geen Hg)
  • Zuiveringsmedia met uitzonderlijke prestaties
Milli-Q®-producten bekijken