Wilt u opnieuw inloggen?
VWR®-luchtmonsternamesystemen voor cleanroom-bewaking
-10%
VWR®-luchtmonsternamesystemen voor cleanroom-bewaking
GELDIG T/M: 16/11/2018
Flexibiliteit, nauwkeurigheid en potentiële kostenbesparingen
Microbiologische luchtmonsternamesystemen die voldoen aan de vereisten van farmacopees en ISO-normen.
  • Een of twee aanzuigkoppen
  • Te gebruiken met contactplaten van 55 mm of petrischalen van 90 mm
  • Volledig servicepakket beschikbaar
  • Conform ISO 14698-1
  • Ook verkrijgbaar: gebruiksklare platen
  Omschrijving Luchtstroom (l/min) Artikelnummer Actieprijs Hoeveelheid
  SAS Super ISO 100
  Luchtmonsternamesysteem voor contactplaten 100 710-0871E  
  Luchtmonsternamesysteem voor petrischalen 100 710-0869E  
  SAS Super ISO 180
  Luchtmonsternamesysteem voor contactplaten 100 710-0872E  
  Luchtmonsternamesysteem voor petrischalen 100 710-0870E  
  SAS Super DUO 360
  Luchtmonsternamesysteem voor contactplaten 180 710-0867E  
  Luchtmonsternamesysteem voor petrischalen 180 710-0866E  
  Toebehoren
  Aluminium aanzuigkop voor contactplaten van Ø 55 mm 1 710-0892E  
  Roestvrijstalen aanzuigkop voor contactplaten van Ø 55 mm 1 710-0880E  
  Roestvrijstalen aanzuigkop voor contactplaten van Ø 55 mm 40 710-0890E  
  Steriele koppen voor petrischalen van Ø 90 mm 40 710-0891E  
  Roestvrijstalen aanzuigkop voor petrischalen van Ø 90 mm 1 710-0878E  
  Aluminium aanzuigkop voor petrischalen van Ø 90 mm 1 710-0886E  
  Aluminium aanzuigkop voor petrischalen van Ø 90 mm en met adapter voor contactplaten van Ø 55 mm 1 710-0879E