Wilt u opnieuw inloggen?
VWR®-handschoenvoeringen
-10%
VWR®-handschoenvoeringen
GELDIG T/M: 16/11/2018
Nu in kleine verpakkingen
Voldoen aan strenge cleanroomvereisten, kunnen als operatiehandschoen of handschoenvoering worden gebruikt.
  • Pluisarm
  • 100% nylon
  • Vooraf gewassen
  • 21,5 g/paar, 2 mm dik
  • Herbruikbaar en duurzaam
  Maat Kleur Verpakt Verpakking Artikelnummer Actieprijs Hoeveelheid
  Handschoenvoering met volledige vingers
  S Groen 20 paar per zak 20 paar 112-1900E  
  M Oranje 20 paar per zak 20 paar 112-1899E  
  L Blauw 20 paar per zak 20 paar 112-1898E  
  XL Rood 20 paar per zak 20 paar 112-1904E  
  XXL Wit 15 zakken, 20 paar per zak 300 112-4326E  
  Handschoenvoering met halve vingers
  S Groen 20 paar per zak 20 paar 112-1915E  
  M Oranje 20 paar per zak 20 paar 112-1910E  
  L Blauw 20 paar per zak 20 paar 112-1905E  
  XL Rood 20 paar per zak 20 paar 112-1917E