Wilt u opnieuw inloggen?
Whatman™-filters voor analyse van water, lucht en bodems
Nauwkeurige en betrouwbare analyseresultaten zijn belangrijk wanneer u lucht, water en bodems controleert voor milieutests. GE weet dat u ervan verzekerd moet zijn dat uw filtratiestap efficiënt en reproduceerbaar is en de integriteit van uw monster behoudt. U kunt er altijd op vertrouwen dat GE begrijpt dat kwaliteit belangrijk is, of u nu een van onze schuurpapieren, spuitfilters of andere Whatman™-producten gebruikt.
Wateranalyse   Luchtanalyse   Bodemanalyse
Nieuwe RTU*-filters beschikbaar!
*Ready-to-use, gebruiksklaar
40 jaar lang ervaring met het prepareren en analyseren van milieumonsters in 21 minuten
Terug naar boven
Whatman™-filters voor wateranalyse
Met Whatman™-filters kunt u uw monsters analyseren volgens de vereisten voor omgevingswateranalyse. De volgende tests moeten worden uitgevoerd:
  • analyse van vaste stoffen
  • analyse van metalen
  • voorbereiding van monsters met opgeloste ionen
  • gehalte aan opgeloste organische koolstof
  • HPLC, UHPL, ICP-MS
  • microbiologische analyse
Whatman™ heeft speciale filters ontwikkeld waarmee u gegarandeerd betrouwbare resultaten krijgt en elke analyse eenvoudig kunt uitvoeren, zelfs bij kritieke monsters.
Met 934-AH RTU-glasvezelfilters, die voorgewassen en voorgewogen worden geleverd, bespaart u bijvoorbeeld aanzienlijk veel tijd als u gesuspendeerde vaste stoffen analyseert.
De GD-/XP spuitfilters bevatten een geïntegreerd voorfilter met dubbellaagse voorfilterstapel en een laatste membraan van 0,45 micron, zodat moeilijk te filteren monsters eenvoudig kunnen worden gefilterd. Daarnaast minimaliseert het polypropyleen voorfilter het gehalte aan extraheerbare ionen, zodat deze geschikt is voor de analyse van sporenmetalen door ICP-MS. Ontdek hoe Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP en GD/X™ en Mini-Uniprep u kunnen helpen!
Gebruikerstestimonium: Whatman™-filters voor analyse van de waterkwaliteit
Nieuw: het RTU-assortiment (ready-to-use) is nu uitgebreid met de filters
GF/C RTU voor opgeloste en gesuspendeerde vaste stoffen conform EN872
934-AH RTU voor vluchtige stoffen conform US EPA Lab-standaardmethode 2540 C en D
Gebruiksklaar: voorgewassen, gedroogd/ontbrand, gekoeld, gedehydrateerd, gewogen tot 4 decimalen en geplaatst in bakje met label en barcode of doos met barcode 
Fysieke analyse
De totale hoeveelheid gesuspendeerde, opgeloste en vluchtige vaste stoffen moet worden bepaald met behulp van glasvezelfilters. De 934-AH RTU-glasvezelfilters zijn klaar voor gebruik!
Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF/C, Whatman
Toepassing:
Filters voor de analyse van volledig gesuspendeerde, opgeloste en vluchtige vaste stoffen
Voordeel 1:
Retentie van zeer fijne deeltjes
Voordeel 2:
Deeltjesretentie 1,2 µm
Naleving van standaardmethode:
EN 872
Filternaam:
GF/C
Filtertype:
Glasvezelfilters
Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse 934-AH, Whatman
Toepassing:
Filters voor de analyse van volledig gesuspendeerde vaste stoffen
Voordeel 1:
Hoge laadcapaciteit
Naleving van standaardmethode:
2540D
FFilternaam: 934-AH
Filtertype: Glasvezelfilter
Nieuwe RTU voor vluchtige stoffen beschikbaar
Microglasvezelfilters, 934-AH™ RTU, Whatman
Toepassing:
Filters voor de analyse van volledig gesuspendeerde vaste stoffen
Voordeel 1:
Klaar voor gebruik: voorgewassen en voorgewogen
Voordeel 2:
Elk bakje bevat een unieke streepjescode
Naleving van standaardmethode:
2540D
Filternaam: 934-AH RTU
Filtertype: Glasvezelfilter
Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF/C RTU, Whatman
Toepassing:
Filters voor de analyse van volledig gesuspendeerde, opgeloste en vluchtige vaste stoffen
Voordeel 1:
Klaar voor gebruik: voorgewassen, gedroogd, gekoeld en gewogen
Voordeel 2:
Gecertificeerd massaverlies < 0,017 mg/cm2 
Naleving van standaardmethode:
EN 872
FFilternaam:GF/C RTU
Filtertype: Glasvezelfilter
Demonstratie van glasmicrovezelfilters, 934-AH™ RTU, Whatman
Chemische analyse
Chemische analyses worden meestal uitgevoerd met behulp van analytische instrumenten. Het is nuttig om watermonsters voorafgaand aan de analyse te filteren, zodat ongewenste deeltje uit de analyse wordt verwijderd en kwetsbare apparatuur wordt beschermd tegen verbindingen die schadelijk kunnen zijn.
In deze paragraaf vindt u filters voor:
  • De bepaling van opgeloste zware metalen (GD/XP™-spuitfilters, lijnfilters, Polydisc™ GW en Polycap™ GW)
  • voorbereiding van monsters met opgeloste ionen (Anotop™ IC-spuitfilter)
  • bepaling van opgeloste organische koolstof (DOC) (Puradisc™ Aqua 30-spuitfilter)
Spuitfilters, GD/XP™, Whatman
Toepassing:
Analyse van opgeloste zware metalen
Voordeel 1:
Voor monsters die moeilijk te filteren zijn
Voordeel 2:
Geschikt voor analyse van sporenmetalen
Filternaam:
GD/XP™
Filtertype:
SPUITFILTERS
Lijnfilters, Polydisc™ GW, Whatman
Toepassing:
Analyse van opgeloste zware metalen
Voordeel 1:
Voor grondwatermonsters
Filternaam:
POLYDISC™ GW
Filtertype:
Lijnfilters
Capsules voor grondwatermonstername, Polycap™ GW, Whatman
Toepassing:
Analyse van opgeloste zware metalen
Voordeel 1:
Voor grondwatermonsters
Filternaam:
POLYCAP™ GW
Filtertype:
Lijnfilters
Spuitfilters, Anotop™, Whatman
Toepassing:
Analyse van opgeloste ionen
Voordeel 1:
Gecertificeerd en gegarandeerd laag niveau van weglekken van anionen
Filternaam:
ANOTOP™ IC
Filtertype:
SPUITFILTERS
Spuitfilters, Puradisc™ Aqua 30, Whatman
Toepassing:
Analyse van opgeloste organische koolstof
Voordeel 1:
Voorgewassen
Filternaam:
PURADISC™ AQUA30
Filtertype:
SPUITFILTERS
HPLC/UHPLC en andere analytische technieken
HPLC/UHPLC en andere analytische technieken
Gebruik de volgende filters om uw instrumenten en uw monster te beschermen:
Spuitfilters, SPARTAN™, Whatman
Toepassing:
Laag gehalte aan vaste stoffen
Voordeel 1:
HPLC-gecertificeerd
Filternaam:
SPARTAN
Filtertype:
SPUITFILTERS
Spuitfilters, Puradisc™, Whatman
Toepassing:
Laag gehalte aan vaste stoffen
Voordeel 1:
Breed scala aan membranen, poriegrootten en diameters
Filternaam:
PURADISC
Filtertype:
SPUITFILTERS
Spuitfilters, GD/X™, Whatman
Toepassing:
Moeilijk te filteren monsters
Voordeel 1:
Met voorfiltratiestapel van glasvezelfilters
Voordeel 2:
Drie tot zeven keer meer monstervolume dan standaard spuitfilters
Filternaam:
GD/X
Filtertype:
SPUITFILTERS
Spuitfilters, GD/XP™, Whatman
Toepassing:
Moeilijk te filteren monsters
Voordeel 1:
Met voorfilterstapel van polypropyleen
Voordeel 2:
Minimaliseert het gehalte aan extraheerbare ionen
Filternaam:
GD/XP
Filtertype:
SPUITFILTERS
Filters zonder spuit, Mini-UniPrep™ G2
Toepassing:
HPLC-/GC automatische monsternameapparaten
Voordeel 1:
Alles-in-een filter en vial voor automatisch monstername
Voordeel 2:
Met GLAZEN vial voor automatisch monstername
Filternaam:
MINIUNIPREP G2
Filtertype:
FILTERS ZONDER SPUIT
Filters zonder spuit, Mini-UniPrep™
Toepassing:
HPLC-/GC automatische monsternameapparaten
Voordeel 1:
Alles-in-een filter en vial voor automatisch monstername
Voordeel 2:
Met KUNSTSTOF vial voor automatisch monstername
Filternaam:
MINIUNIPREP
Filtertype:
FILTERS ZONDER SPUIT
Analytisch rapport voor wetenschappers
Demonstratie van Whatman GD/X™-spuitfilter
Demonstratie van Whatman Mini-UniPrep™
Microbiologische analyse
Verwante artikelen
VWR biedt een volledig assortiment verbruiksartikelen, apparatuur en reagentia voor milieuanalyses. Gebruik het zoekhulpmiddel op onze startpagina of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.
Contact
Terug naar boven
Whatman™-filters voor luchtanalyse
Bewaking van luchtkwaliteit wordt steeds belangrijker vanwege de aanwezigheid van grote hoeveelheden luchtverontreiniging in omgevingslucht. Uitstoot kan natuurlijk zijn of worden veroorzaakt door industrie, landbouw of verkeer. Ultrafijne deeltjes (UFP's) vormen tegenwoordig een belangrijk interessegebied voor milieubewaking en gerelateerde onderzoeken, aangezien is aangetoond dat deze mogelijk grote invloed hebben op de luchtkwaliteit en gezondheid.
Zware metalen, organische en anorganische chemicaliën, zoals ozon, vluchtige organische koolstoffen, SO2 ,NO2, CO, benzoaat of asbest moeten ook worden bewaakt.
Whatman™ kan u ondersteunen met speciale filters voor deeltjesbewaking, zowel handmatig als geautomatiseerd; voor monstername in normale of agressieve omgevingen; en voor de analyse van radioactiviteit, metalen of asbest.
Kies uit 13 verschillende soorten Whatman™-filters voor de analyse van luchtmonsters:
  • PM2,5
  • GF/A
  • EPM 2000
  • GF10
  • TE-membranen
  • QM-A-kwartsvezelfilters
  • QM-H-kwartsvezelfilters
  • QM-A-kwartsextractiehulzen
  • QM-H-kwartsextractiehulzen
  • Glasmicrovezelhaspels
  • WME
  • Nucleopore™-membranen
  • Cyclopore™-membranen
Deeltjesanalyse
Handmatige monstername onder normale omstandigheden
Microglasvezelfilters met bindmiddel, klasse GF 10, Whatman
Toepassing:
Handmatige monstername van deeltjes in omgevingslucht (normale omstandigheden)
Voordeel 1:
Uitzonderlijke mechanische stabiliteit
Voordeel 2:
Bruikbaar tot 180 °C
Filternaam:
GF10
Filtertype:
GLASVEZELFILTERS
Extractiehulzen, Whatman
Toepassing:
Handmatige monstername van deeltjes in omgevingslucht (normale omstandigheden)
Voordeel 1:
Voor stapelgassen
Voordeel 2:
Bruikbaar tot 500 °C
Filternaam:
GLASVEZELEXTRACTIEHULZEN
Filtertype:
GLASVEZELEXTRACTIEHULZEN
Membraanfilters, PTFE, TE-bereik, Whatman
Toepassing:
Handmatige monstername van deeltjes in omgevingslucht (normale omstandigheden)
Voordeel 1:
Hoge chemische compatibiliteit
Voordeel 2:
Lage chemische achtergrondinterferentie
Filternaam:
TE PTFE
Filtertype:
PTFE-MEMBRAANFILTERS
Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF/A, Whatman
Toepassing:
Handmatige monstername van deeltjes in omgevingslucht (normale omstandigheden)
Voordeel 1:
Voor gravimetrische bepaling, PM10
Voordeel 2:
Hoog debiet
Filternaam:
GF/A
Filtertype:
GLASVEZELFILTERS
Microglasvezelfilters voor luchtmonstername, klasse EPM 2000, Whatman
Toepassing:
Handmatige monstername van deeltjes in omgevingslucht (normale omstandigheden)
Voordeel 1:
Voor gravimetrische bepaling, PM10
Voordeel 2:
Wordt gebruikt in grootschalige PM-10-luchtmonsternameapparatuur
Filternaam:
EPM2000
Filtertype:
GLASVEZELFILTERS
Membraanfilters voor luchtmonstername, PTFE, klasse PM 2,5, Whatman
Toepassing:
Handmatige monstername van deeltjes in omgevingslucht (normale omstandigheden)
Voordeel 1:
Voor PM 2.5-bepaling. Hoge chemische compatibiliteit
Voordeel 2:
Lage chemische achtergrondinterferentie
Naleving van standaardmethode:
EPA-PM 2.5 (vereisten van 40 CFR deel 50 bijlage L)
Filternaam:
PM 2.5 PTFE
Filtertype:
PTFE-MEMBRAANFILTERS
Handmatige monstername in agressieve omgevingen
Kwartsmicrovezelfilters voor luchtmonstername, klasse QM-A, Whatman
Toepassing:
Handmatige monstername van deeltjes in omgevingslucht (agressieve omgevingen)
Voordeel 1:
Voor stapelgassen. Zeer zuiver kwarts.
Voordeel 2:
Bruikbaar tot 800 °C
Filternaam:
QM-A
Filtertype:
KWARTSVEZELFILTERS
Filters met zuiver kwarts voor luchtmonstername, klasse QM-H, Whatman
Toepassing:
Handmatige monstername van deeltjes in omgevingslucht (agressieve omgevingen)
Voordeel 1:
100% zuiver kwarts
Voordeel 2:
Bruikbaar tot 900 °C
Filtertype:
QM-H
Filtertype:
KWARTSVEZELFILTERS
Extractiehulzen, zeer zuiver, kwarts, Whatman
Toepassing:
Handmatige monstername van deeltjes in omgevingslucht (agressieve omgevingen)
Voordeel 1:
Zeer zuiver kwarts. Voor stapelgassen.
Voordeel 2:
Bruikbaar tot 800 °C
Filternaam:
KWARTSVEZELEXTRACTIEHULZEN
Filtertype:
KWARTSVEZELEXTRACTIEHULZEN
Geautomatiseerde monstername
Microglasvezelfilters met bindmiddel, klasse GF 10, Whatman
Toepassing:
Geautomatiseerde monstername van deeltjes in omgevingslucht
Voordeel 1:
Uitzonderlijke mechanische stabiliteit
Voordeel 2:
Bruikbaar tot 180 °C
Filternaam:
GF10-HASPELS
Filtertype:
GLASMICROVEZELHASPELS
Monstername voor radioactiviteit en analyse van metalen
Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF/A, Whatman
Toepassing:
Monstername van radioactieve luchtvervuiling
Voordeel 1:
Geschikt om radioactief jodium te absorberen
Voordeel 2:
Hoog debiet
Filternaam:
GF/A
Filtertype:
GLASVEZELFILTERS
Toepassingsspecifiek filterpapier, klasse 72, Whatman
Toepassing:
Monstername van radioactieve luchtvervuiling
Voordeel 1:
Geschikt om radioactief jodium te absorberen
Filternaam:
Klasse 72
Filtertype:
GLASVEZEL-/CELLULOSE FILTERPAPIER
Filters voor de bepaling van metalen deeltjes in omgevingslucht
Membraanfilters, gemengde cellulose-ester, Whatman
Toepassing:
Filters voor de bepaling van metalen deeltjes in omgevingslucht
Voordeel 1:
Goed debiet en sterkte
Voordeel 2:
Groot bereik aan porositeit
Filternaam:
MCE
Filtertype:
MCE-MEMBRAANFILTERS
Chemische analyse
Voor de bewaking van luchtvervuiling in depots, rookkanalen en aerosols hebt u een filter nodig dat omgevingen met agressieve chemicaliën en hoge temperaturen kan weerstaan. Het filter moet daarnaast zeer zuiver zijn voor deze toepassing.
Filters voor de analyse van zware metalen
Kwartsmicrovezelfilters voor luchtmonstername, klasse QM-A, Whatman
Toepassing:
Analyse van zware metalen
Voordeel 1:
Zeer zuiver kwarts
Voordeel 2:
Bruikbaar tot 800 °C
Filternaam:
QM-A
Filtertype:
KWARTSVEZELFILTERS
Filters met zuiver kwarts voor luchtmonstername, klasse QM-H, Whatman
Toepassing:
Analyse van zware metalen
Voordeel 1:
100% zuiver kwarts
Voordeel 2:
Bruikbaar tot 900 °C
Filtertype:
QM-H
Filtertype:
KWARTSVEZELFILTERS
Microglasvezelfilters voor luchtmonstername, klasse EPM 2000, Whatman
Toepassing:
Analyse van zware metalen
Voordeel 1:
Gedetailleerde chemische analyse van sporenverontreinigingen
Voordeel 2:
Wordt gebruikt in grootschalige PM-10-luchtmonsternameapparatuur
Filternaam:
EPM2000
Filtertype:
GLASVEZELFILTERS
Extractiehulzen, zeer zuiver, kwarts, Whatman
Toepassing:
Analyse van zware metalen
Voordeel 1:
Zeer zuiver kwarts. Zowel geschikt voor extractie van solventen als luchtmonstername.
Voordeel 2:
Bruikbaar tot 800 °C
Filternaam:
KWARTSVEZELEXTRACTIEHULZEN
Filtertype:
KWARTSVEZELEXTRACTIEHULZEN
Filters voor organische of anorganische chemicaliën
Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF/A, Whatman
Toepassing:
Andere organische of anorganische chemicaliën
Voordeel 1:
Hoog debiet
Filternaam:
GF/A
Filtertype:
GLASVEZELFILTERS
Membraanfilters, PTFE, TE-bereik, Whatman
Toepassing:
Andere organische of anorganische chemicaliën
Voordeel 1:
Meer duurzaamheid voor agressieve milieutesten
Voordeel 2:
Hoge chemische compatibiliteit
Filtertype:
TE PTFE
Filtertype:
PTFE-MEMBRAANFILTERS
Kwartsmicrovezelfilters voor luchtmonstername, klasse QM-A, Whatman
Toepassing:
Andere organische of anorganische chemicaliën
Voordeel 1:
Zeer zuiver kwarts
Voordeel 2:
Bruikbaar tot 800 °C
Filternaam:
QM-A
Filtertype:
KWARTSVEZELFILTERS
Filters met zuiver kwarts voor luchtmonstername, klasse QM-H, Whatman
Toepassing:
Andere organische of anorganische chemicaliën
Voordeel 1:
100% zuiver kwarts
Voordeel 2:
Bruikbaar tot 900 °C
Filternaam:
QM-H
Filtertype:
KWARTSVEZELFILTERS
Extractiehulzen, zeer zuiver, kwarts, Whatman
Toepassing:
Andere organische of anorganische chemicaliën
Voordeel 1:
Zeer zuiver kwarts. Zowel geschikt voor extractie van solventen als luchtmonstername.
Voordeel 2:
Bruikbaar tot 800 °C
Filtertype:
KWARTSVEZELEXTRACTIEHULZEN
Filtertype:
KWARTSVEZELEXTRACTIEHULZEN
Asbestanalyse
Verwante artikelen
VWR biedt een volledig assortiment verbruiksartikelen, apparatuur en reagentia voor milieuanalyses. Gebruik het zoekhulpmiddel op onze startpagina of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.
Contact
Terug naar boven
Whatman™-filters voor bodemanalyse
Milieukundig gezien is de bodem een basiselement van het ecosysteem, samen met water, lucht en levende organismen. De bodem moet daarom worden behouden en beschermd tegen mogelijke afbraakverschijnselen. Aan de andere kant is het gebruik van meststoffen in de landbouw een effectieve manier om de vruchtbaarheid van grond te vergroten en daardoor betere oogst te leveren.
Voor bodemanalyses moeten chemische bestanddelen eerst met behulp van pH en temperatuurregeling uit de matrix worden geëxtraheerd en geconcentreerd. Bij stikstof, pesticiden, fosfor, behouden vaste stoffen en geklaarde oplossingen moet de pH-waarde worden bepaald in bodemmonsters. Whatman™ biedt u het juist product voor elke test.
Whatman-filtermonsters aanvragen voor BODEMS
Kjeldal-stikstofanalyse
Kjeldal-stikstofanalyse
Het stikstofgehalte in grond wordt normaal gesproken bepaald met behulp van Kjeldal-technieken, waarbij een monster wordt genomen van een precieze hoeveelheid grond voordat deze wordt overgebracht naar een destructiebuis. Voor deze toepassing moet u Whatman™-weegschuitjes met een laag stikstofgehalte gebruiken en het monster daarna filteren met papier van hoge kwaliteit.
Filterpapieren van hoge kwaliteit, standaardklasse, klasse 4 en 4V, Whatman
Toepassing:
Kjeldal-stikstofanalyse
Voordeel 1:
Voor monsterfiltratie voorafgaand aan de analyse
Filternaam:
Klasse 4
Filtertype:
FILTERPAPIER
Kjeldahl-weegschuitjes, Whatman
Toepassing:
Kjeldal-stikstofanalyse
Voordeel 1:
Laag stikstofgehalte
Filtertype:
Klasse 609
Filtertype:
WEEGSCHUITJES
Soxhlet-extractie
Voorafgaand aan een analyse met bijvoorbeeld gaschromatografie (GC), kan grond worden voorbereid met behulp van Soxhlet-extractie of magnetrondeconstructie. Extractiehulzen worden vaak voor deze techniek gebruikt. Gebruik speciale spuitfilters om fijne deeltjes te verwijderen en uw GC-instrument te beschermen.
Extractiehulzen, Whatman
Toepassing:
Soxhlet-extractie
Filternaam: CELEXTRACTIEHULZEN
Filtertype: CELLULOSE-EXTRACTIEHULZEN
Spectrofotometrie en chromatografie
De meeste sporenelementen worden geanalyseerd door bodems te extraheren en de concentratie sporenelementen te meten in de bodemvrije vloeibare fase, bijvoorbeeld met behulp van atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES). Het monster moet daarna meestal worden gefilterd met behulp van filterpapier van hoge kwaliteit of glasvezelfilters om ervoor te zorgen dat het de verstuivers niet verstopt of de injectie in het analyse-instrument verstoort. Als het monster wordt gedigereerd met koningswater, kan het worden gefilterd met asvrij filterpapier.
Spuitfilters, SPARTAN™, Whatman
Toepassing:
Spectrofotometrie en chromatografie
Voordeel 1:
HPLC-gecertificeerd
Filternaam:
SPARTAN
Filtertype:
Glasvezelfilter
Spuitfilters, Puradisc™, Whatman
Toepassing:
Spectrofotometrie en chromatografie
Voordeel 1:
Breed scala aan membranen, poriegrootten en diameters
Filternaam:PURADISC
Filtertype:Glasvezelfilter
Spuitfilters, GD/X™, Whatman
Toepassing:
Spectrofotometrie en chromatografie
Voordeel 1:
Met voorfiltratiestapel van glasvezelfilters
Voordeel 2:
Drie tot zeven keer meer monstervolume dan standaard spuitfilters
Filternaam:
GD/X
Filtertype:
Spuitfilters
Spuitfilters, GD/XP™, Whatman
Toepassing:
Moeilijk te filteren monsters
Voordeel 1:
Met voorfilterstapel van polypropyleen
Voordeel 2:
Minimaliseert het gehalte aan extraheerbare ionen
Filternaam:
GD/XP
Filtertype:
Spuitfilters
Filters zonder spuit, Mini-UniPrep™ G2, Whatman
Toepassing:
Spectrofotometrie en chromatografie
Voordeel 1:
Alles-in-een filter en vial voor automatisch monstername
Voordeel 2:
Met GLAZEN vial voor automatisch monstername
Filternaam:
MINIUNIPREP G2
Filtertype:
Glasvezelfilter
Filters zonder spuit, Mini-UniPrep™, Whatman
Toepassing:
Spectrofotometrie en chromatografie
Voordeel 1:
Alles-in-een filter en vial voor automatisch monstername
Voordeel 2:
Met KUNSTSTOF vial voor automatisch monstername
Filternaam:
MINIUNIPREP
Filtertype:
Glasvezelfilter
Demonstratie van Whatman GD/X™-spuitfilter
Demonstratie van Whatman Mini-UniPrep™
Colorimetrie voor fosforanalyse
Met fosforanalyse van grond kan de hoeveelheid kunstmest met forsfor worden bepaald die nodig is voor maximale plantgroei. Het fosforgehalte in grond wordt bepaald door de grond te extraheren met een chemische oplossing, waarna het fosforgehalte in het extract wordt gemeten met behulp van colorimetrie. Over het algemeen is het noodzakelijk om het extract voor de analyse te filteren door een filterpapier van hoge kwaliteit. Als u een geautomatiseerde methode gebruikt om het fosforgehalte te bepalen, kan het nodig zijn om zuurbestendig filterpapier te gebruiken.
Filterpapier van hoge kwaliteit, type asvrij, klasse 41, Whatman
Toepassing:
Colorimetrie voor fosforanalyse
Filternaam: Klasse 41
Filtertype: FILTERPAPIER
pH-analyse
De pH-waarde van een bodem bepaalt hoe goed deze mineralen kan vasthouden. Sommige planten hebben zeer specifieke pH-vereisten. Er zijn verschillende manieren waarop u de pH-waarde van grond kunt meten. Lakmoes-/pH-papier biedt een snelle en economische manier om de pH-waarde van grond te testen wanneer er geen pH-meter beschikbaar is of wanneer zeer precieze waarden niet nodig zijn. Gebruik een weegpapier om de bodem te wegen voordat u water toevoegt wanneer u uw bodemmonster bereidt. U kunt filterpapier gebruiken om onnodige deeltjes uit de suspensie te verwijderen.
pH-indicatorpapier, Whatman
Toepassing:
pH-analyse
Voordeel 2:
Universele indicatoren
Filternaam:
PHANPEHA
Filtertype:
INDICATORPAPIER
Whatman™-filters voor monsterzuivering en retentie van vaste stoffen
Bij diverse testmethoden is het noodzakelijk dat de vloeibare onderdelen van een oplossing voorafgaand aan de analyse worden gescheiden van gesuspendeerde vaste stoffen. GE biedt een ruime keuze aan cellulosefilterpapier met verschillende debieten, laadcapaciteit en chemische bestendigheid om deze toepassingen te ondersteunen.
Papieren filters: keuzegids
Verwante artikelen
VWR biedt een volledig assortiment verbruiksartikelen, apparatuur en reagentia voor milieuanalyses. Gebruik het zoekhulpmiddel op onze startpagina of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.
Contact