Capillaire kolommen, VF-1ms
Leverancier: Agilent Technologies
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
568-0734EA 1011 EUR
568-0734 568-0741 568-0753 568-0724 568-0719 568-0723 568-0727 568-0722 568-0733 568-0750 568-0721 568-0745 568-0730 568-0729 568-0720 568-0726 568-0736 568-0740 568-0751 568-0748 568-0738 568-0742 568-0725 568-0743 568-0746 568-0735 568-0739 568-0754 568-0752 568-0718 568-0747 568-0732 568-0755 568-0697 568-0737 568-0749 568-0728 568-0744 568-0731
Capillaire kolommen, VF-1ms
Kolommen voor chromatografie
VF-1ms is een zeer inerte, niet-polaire GC kolom met lage kolomdoorslag voor hogere gevoeligheid bij een breed scala van toepassingen.
  • Laagste gegarandeerde doorslagspecificatie voor sporenanalyse bij MS
  • Groot aantal toepassingen zorgt voor bijna universele toepasbaarheid
  • Zeer inert voor nauwkeurige analyse, zelfs bij spoorniveaus
100% dimethylpolysiloxaan
Temperatuurbereik: -60 tot 325/350 °C
Vergelijkbare fasen: Rtx-1ms, Rxi-1ms, MDN-1, AT-1, ZB-1ms, Equity-1