Temperatuur- en vochtigheidslogger met geheugenkaart, Traceable®
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Traceable®
620-1965EA 296 EUR
620-1965
Temperatuur- en vochtigheidslogger met geheugenkaart, Traceable®
Dataloggers
Deze standalone datalogger legt meetwaarden vast op een verwijderbare SD-kaart. De kaartlezer (meegeleverd) kan voor directe rapportage worden aangesloten op elke USB-computerpoort.
  • Kaartlezer met USB-aansluiting - u hoeft geen software te installeren
  • Weergave van datum, tijd van de dag en alle sensormeetwaarden
  • Minimum-/maximumwaarden
  • Akoestisch en visueel alarm, instelbaar in stappen van 0,1 °C
  • LCD-scherm met vierregelige uitlezing (H:17 mm)
Certificaten: Kalibratie voldoet aan ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001, geaccrediteerd door A2LA geeft de traceerbaarheid volgens de NIST-normen aan.
Leveringsinformatie: Geleverd met SD-kaart van 256 MB, USB-kaartlezer, magnetische bevestigingsstrips, VELCRO®, beugel voor wandmontage, uitklapbare standaard, drie AA-batterijen, adapter en Traceable® kalibratiecertificaat.