U heeft gezocht op: Sorbenten voor SPE
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (7061-00)
Leverancier: Avantor
Omschrijving: SPE-sorptiemiddel voor reiniging van kolommen. Geschikt voor het bepalen van koolwaterstof olie-index volgens ISO 9377-2 en NEN 5733.
UOM: 1 * 100 g
Leverancier: G-Biosciences
Omschrijving: These cross-linking agents contain at least two reactive groups that are reactive towards numerous groups, including sulphydryls, amines and carbohydr...
Leverancier: MACHEREY-NAGEL
Omschrijving: The high purity CHROMABOND® adsorbents can be used for a self-filling of SPE columns or further analytical applications.
Leverancier: Novabiochem (Part of Merck)
Omschrijving: H-Arg(Pbf)-HMPB NovaPEG resin, 0.20 - 0.60 mmol/g, 5 g
Leverancier: Novabiochem (Part of Merck)
Omschrijving: The base resin is PEG-PS-copolymer (90 µm), functionalised with 4-hydroxy-methylpenoxyacetic acid.
Leverancier: VARIAN
Omschrijving: Bondesil™ PSA bulk sorbent, 40 µm
Leverancier: VARIAN
Omschrijving: This macroporous polystyrene product has a much higher loading compared to conventional functionalised silica SPE media and is compatible with all pol...
Leverancier: VARIAN
Omschrijving: PL-Rink resin, 1% DVB, 0,7 mmol/g, 75 - 150 μm, 100 g
Leverancier: VARIAN
Omschrijving: PL Cl-Trt-Cl resin, 1% DVB, 1,4 mmol/g, 75 - 150 µm, 1 kg
Leverancier: VARIAN
Omschrijving: Strongly basic anion exchanger, Cl⁻ form. Moist, light yellow spherules.
Leverancier: VARIAN
Omschrijving: PL-Guanidine MP SPE, 500 mg/6 ml
Leverancier: VARIAN
Omschrijving: PL-CMS resin, 1% DVB, 1,0 mmol/g, 75 - 150 μm, 1 kg
Leverancier: VARIAN
Omschrijving: PL-Wang resin, 1% DVB, 0,6 mmol/g, 75 - 150 μm, 1 kg
Leverancier: VARIAN
Omschrijving: PL-HCO₃ MP resin, 1,8 mmol/g, 100 Å, 150 - 300 μm, 1 kg
Leverancier: VARIAN
Omschrijving: Aminomethylstyrene resin is a particularly versatile material suitable for the attachment of a variety of spacers, handles and linkers (for use in sol...
Catalogus nummer: (VARIPL3476-6689)
Leverancier: VARIAN
Omschrijving: PL-FMPB resin, 1% DVB, 1,4 mmol/g, 150 - 300 μm, 1 kg
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom