ISOSLIDE®
Leverancier: MilliporeSigma
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ISOSLIDE®
1.00408.0001EA 224 EUR
1.00408.0001 1.00361.0001 1.02561.0001 1.02473.0001 1.02560.0001 1.02472.0001 1.00425.0001 1.00380.0001
ISOSLIDE®
Kleurstoffen Kleurstoffen voor histologie
  • Lange houdbaarheid
  • ISOSLIDE®-controleobjectglaasjes zijn uitsluitend geprepareerd van dierlijke materialen
  • Alle objectglaasjes in een doos zijn afkomstig van dezelfde batch en zijn geprepareerd van één blok
ISOSLIDE® control slides help optimise and standardise staining results by allowing typical control material to be compared with a laboratory’s own specimens. Typical material is prepared and sliced using standard procedures. One slide is already stained by the Merck staining procedure, while the other 24 are unstained paraffin sections. These slides can be stained using the laboratory’s own method or according to the MERCK protocol. For every pack of ISOSLIDE® control slides an insert sheet referring to the relevant products is available.