Filterringen voor vacuümfiltratie
Leverancier: Kartell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Kartell
KART420EA 28.9 EUR
KART420
Filterringen voor vacuümfiltratie
Geslepen Geslepen hulzen
Set van 7 hulzen, conisch, gemaakt van zwart neopreen, steunen voor Büchner-trechters en filterkolven.