Revco®-vriezers met ultralage temperatuur, Revco®, DxF-reeks
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
REVCDXF40040VEA 8945 EUR
REVCDXF40040V
Revco®-vriezers met ultralage temperatuur, Revco®, DxF-reeks
Revco® DxF −40°C diepvrieskasten met ultralage temperatuur zijn ideaal voor life science, universiteiten, de overheid en academisch gebruik waar een snelle bediening en controle in een oogopslag gewenst zijn. Een eenvoudig te gebruiken microprocessorgestuurd bedieningspaneel op kniehoogte, controlesysteem en optionele chart recorder ontwikkeld voor prijsgevoelige monsterbescherming zonder dat dit ten koste van de prestaties gaat. Deze vriezers zijn eenvoudig te bedienen met vier knoppen en beschikken over een duidelijke intuïtieve gebruikersinterface. Een eenvoudig beeldscherm voor temperatuur met led-verlichting, zorgen ervoor dat niet-technische gebruikers eenvoudig de temperatuur en de parameters voor het alarm kunnen instellen.
  • Indicaties voor het alarm zijn: hoge en lage temperatuur, stroomonderbreking, niet volledig gesloten deur, hete condensor, storing van de sonde en lege batterij
  • Vijf binnendeuren om het verlies van koude lucht te verminderen, verbeteren het herstel van de temperatuur na het sluiten van de deur (optie met vijf deuren beschikbaar)
  • Ergonomisch, vergrendelbaar deurhandvat
  • Eenvoudig te verwijderen luchtfilter
Onderdelen: 5 binnendeuren die het verlies aan koude lucht verminderen en voorkomen dat er warme lucht binnendringt tijdens het openen van de deur, versterkte binnenkant uit roestvrij staal en legplanken, deurafdichting met drie punten, zware, koudgewalste stalen buitenkant met poedercoating, 5" opgeschuimde polyurethaan isolatie, ergonomisch ontwikkeld handvat, eenvoudige locatie van de luchtfilter voor controle en vervanging, dubbele 2" vergrendelbare wielen, piekstroombeveiliging, automatische spanningscompensatie reageert bij hoge en lage spanning, milieuvriendelijke HFC-koelmiddelen, opening om de druk gelijk te maken op alle diepvrieskasten zorgt voor eenvoudige toegang na het openen van de deur en zorgt ervoor dat er geen vacuüm ontstaat.
Optionele back-upsystemen brengen vloeibare CO2 of LN2 (vloeibare stikstof) in de kast wanneer de temperatuur opwarmt tot een vooraf ingesteld niveau.
Temperatuurbereik: -10 tot -40 °C