Wondreinigers
Leverancier: Cederroth
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Salvequick
118-0025EA 18 EUR
118-0025 118-0250
Wondreinigers
Eerste-hulpbenodigdheden Eerste hulp kit onderdelen
Deze steriele zakjes met non-woven tissues die zijn gedrenkt in een wondreinigingsvloeistof, zijn bedoeld voor de mechanische reiniging van kleine wonden wanneer er geen schoon leidingwater beschikbaar is.
  • Tissues zijn verpakt in goed afdichtende folie, die lekkage voorkomt en steriliteit garandeert
  • Zakjes zijn verpakt in een navulbare doos
  • Savett-reinigers: aluminiumfolie met opdruk
  • Salvequick-reinigers: gelamineerd of papier/aluminium/Surlyn® met opdruk