Oog- en wondreinigingsspray
Leverancier: Cederroth
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
118-0247EA 22 EUR
118-0247
Oog- en wondreinigingsspray
Eerste-hulpbenodigdheden Eerste hulp kit onderdelen
Deze reinigingsspray is bedoeld voor het spoelen en uitwassen van stof en vuil in ogen en wonden. De draagbare spuitbus is gevuld met 150 ml fysiologische (0,9 %) niet-gebufferde natriumchlorideoplossing.
  • Oplossing is vrij van conserveringsmiddelen en blijft steriel tot de laatste druppel
  • Spray is geschikt voor gebruik op zowel ogen als wonden
  • Actuator wordt beschermd door een plastic dop en een verzegeling
  • Stikstof drijfgas komt niet in contact met de oplossing