Driehoekig verband
Leverancier: Orkla
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
118-0249EA 8.2 EUR
118-0249
Driehoekig verband
Eerste-hulpbenodigdheden Wondverbanden
Dit verband wordt om de hals gebonden voor ondersteuning bij verwonding van een arm. Ook kan het om het hoofd worden gewikkeld om het verband van een hoofdwond op zijn plaats te houden of worden gebruik als een tourniquet.
  • Bestaat uit twee driehoekige verbanden en zes veiligheidsspelden
  • Gemaakt van wit gesponnen polypropyleen
  • Verpakt in een doos met opdruk