Pipetten met schaalverdeling, SILBERBRAND ETERNA, type 2, klasse B, totale afgifte
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SILBERBRAND ETERNA
BRND27009EA 48.2 EUR
BRND27009 BRND27005 BRND27004 BRND27013 BRND27002 BRND27010 BRND27011 BRND27006
Pipetten met schaalverdeling, SILBERBRAND ETERNA, type 2, klasse B, totale afgifte
Pipetten Gegradueerde pipetten
AR-Glas®.
  • Gejusteerd op (TD, Ex)
  • Nominaal volume aan de bovenkant
Lengte: 360 mm ±10 mm behalve bij 25 ml pipetten: 450 mm ±10 mm
Certificaten: DIN EN ISO 835
* Geschikt voor wattenproppen