Pipetten met schaalverdeling, BLAUBRAND®, USP, type 2, klasse AS, totale afgifte
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BLAUBRAND® ETERNA
612-4756EA 77.9 EUR
612-4756 612-4757 612-4755 612-4754
Pipetten met schaalverdeling, BLAUBRAND®, USP, type 2, klasse AS, totale afgifte
Pipetten Gegradueerde pipetten
AR-Glas®
  • Afgifte geijkt (TD, Ex), nominaal volume boven
  • Blauwe contrastrijke emailmarkeringen en -inscripties
  • Wachttijd 5 seconden
  • Geschikt voor watten proppen
  • Incl. USP-batchcertificaat; op aanvraag ook beschikbaar met individueel USP-certificaat
DIN EN ISO 835
Lengte: 360 mm ± 10 mm
Certificaten: DIN EN ISO 835. Conformiteit gecertificeerd.
Opgelet: * Foutlimiet USP: ± 0,01 ml
* Foutlimiet USP: ± 0,01 ml