Handschoenen voor handschoenenkasten, PU
Leverancier: Piercan
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PIEC16800PUR114/10EA 294 EUR
PIEC16800PUR114/10 112-5280
Handschoenen voor handschoenenkasten, PU
Handschoenen
Deze handschoenen bieden bescherming tegen mechanische risico's zoals scheuren, perforeren en breken. Ze zijn ideaal voor toepassingen in zeer oxiderende omgevingen zoals ozon, actieve zuurstof en vrije radicalen.
  • Uitzonderlijke mechanische eigenschappen (tegen perforeren, scheuren en snijden)
  • Hoge bestendigheid tegen ozon en UV
  • Flexibiliteit en beweeglijkheid
  • Uitstekende eigenschappen tegen ioniserende stralingen
Geschikte toepassingsgebieden zijn onder meer de nucleaire industrie en biowetenschappen (farmaceutisch/medisch).
Certificaten: EN 388 (4122), EN 421; Cat. III