Handschoenen voor handschoenenkasten, PU/CSM
Leverancier: Piercan
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-5281EA 412 EUR
112-5281
Handschoenen voor handschoenenkasten, PU/CSM
Handschoenen
Deze handschoenen zijn gemaakt uit twee lagen: De ene laag bestaat uit polyurethaan en de andere uit gechloorsulfoneerd polyethyleen (CSM). De CSM laag zorgt voor goede chemische bescherming. Geschikte toepassingsgebieden zijn onder meer de nucleaire industrie en biowetenschappen (farmaceutisch/medisch).
  • Uitzonderlijke mechanische eigenschappen (tegen perforeren en scheuren)
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Hoge bestendigheid tegen UV en ozon
  • Goede beweeglijkheid en flexibiliteit, goede verouderingsbestendigheid tegen ioniserende straling
Certificaten: EN 388 (4122), EN 374 (AKL), EN 421; Cat. III