Isolator handschoenen, CSM
Leverancier: Piercan
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-5286EA 83.8 EUR
112-5286 112-5287
Isolator handschoenen, CSM
Handschoenen
Deze handschoenen gemaakt van gechloorsulfoneerd polyethyleen zorgen voor een uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën, sterilisatiemiddelen (waterstofperoxide) en sterilisatieprocessen (gamma- en bètastraling).
  • Hoge bestendigheid tegen ozon en UV
  • Uitstekende flexibiliteit en beweeglijkheid
  • Uitstekende eigenschappen tegen ioniserende stralingen
Ideaal voor toepassingen in de biowetenschappen (farmaceutisch/medisch).
Certificaten: EN 388 (4XX1), EN 374 (AKL), EN 374-2003, EN 421; Cat. III