Isolator handschoenen, neopreen
Leverancier: Piercan
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PIECE10330CNS8E55EA 55.3 EUR
PIECE10330CNS8E55 PIECE10330CNS7E35 PIECE10330CNS75/10
Isolator handschoenen, neopreen
Handschoenen
Deze handschoenen, gemaakt van neopreen, laten geen sporen na en bieden goede mechanische bescherming en goede bestendigheid tegen verschillende chemicaliën.
  • Goede bestendigheid tegen UV en ozon
  • Uitstekende beweeglijkheid en flexibiliteit
  • Uitstekende bestendigheid tegen sterilisatieprocessen (gamma- en bètastraling)
Ideaal voor toepassingen in de biowetenschappen (farmaceutisch/medisch).
Certificaten: 0,3 mm dik: EN 374 -1, EN 421, Cat. III
0,5 mm dik: EN 388 (X100), EN 374 (ACK), EN 421, Cat. III