Halfgelaatsmaskers tegen gassen, dampen en stof, 8000-serie
Leverancier: Moldex
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
111-1177EA 23.3 EUR
111-1177 111-1178 111-1179
Halfgelaatsmaskers tegen gassen, dampen en stof, 8000-serie
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Halfgelaatsmaskers
Deze veelzijdige ademmaskers kunnen worden gebruikt voor bescherming tegen gassen en dampen, bescherming tegen gassen, dampen en deeltjes of alleen bescherming tegen deeltjes, afhankelijk van welke combinatie van adapters en cartridges wordt gebruikt. Het maskerlichaam is gemaakt van zacht TPE-materiaal.
  • Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap
  • Radiale connector: nieuw inademventiel bij elke cartridge
  • Verbeterd gezichtsveld, licht en gemakkelijk te passen
Certificaten: EN 140:1998