Ladesysteem, SOLOBOX
Leverancier: Multiroir
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
216-1054EA 47.5 EUR
216-1054 MULC18302 216-1173
Ladesysteem, SOLOBOX
Dozen Opbergdozen
Frame wit PP, laden doorschijnend
  • Stapelbaar
  • Schokbestendig
  • Transparant
SOLOBOX is een systeem van individuele modulaire laden. Voor georganiseerde opslag van veel items, op legplaten of op het werkstation.